Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 36,20 € |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-668-6
MDL number:
Specific activity:
≥150 U/mg
36,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
Quality Level
quality
lyophilized
specific activity
≥150 U/mg
mol wt
Mr ~77500
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
cow ... LPO(280844)
Biochem/physiol Actions
Lactoperoxidase catalyzes the oxidation of iodide to iodine by hydrogen peroxide. This activity provides a gentle, specific alternative to chloramine T for the radioiodination of proteins and DNA.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which oxidizes 1 μmol ABTS (Cat. No. 11557) per minute at pH 6.0 and 25°C
Sales restrictions may apply
Lactoperoxidase system of bovine milk, review; Structural and functional properties of; Products of lactoperoxidase-catalyzed oxidation of thiocyanate and halides
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information cow ... LPO(280844) | Gene Information cow ... LPO(280844) | Gene Information - | Gene Information - |
| specific activity ≥150 U/mg | specific activity ≥200 units/mg protein | specific activity ~150 U/mg | specific activity 200-300 units/mg solid (using pyrogallol) |
| form powder | form lyophilized powder (essentially salt-free) | form powder | form essentially salt-free, lyophilized powder |
| mol wt Mr ~77500 | mol wt - | mol wt - | mol wt ~44 kDa |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
P.I Ohlsson et al.
Protides Biol. Fluid Proc. Colloq., 32, 125-125 (1984)
E.L. Thomas
Immunology Series, 27, 31-31 (1985)
B. Reiter
Immunology Series, 27, 123-123 (1985)
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 61328-1MG-F | 04061832699714 |