Vai a
49574
Extraction Medium Stock Solution
acc. to DIN EN ISO 9377-2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,50 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41113319
EC Number:
205-563-8
NACRES:
NA.21
90,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
Physical form
contains n-Decane und n-Tetracontane as internal standard, in n-Heptane
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
5006585170651730
Heptane analytical standard
Supelco
51730
Heptane
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
environmental
application(s)
petroleum
application(s)
environmental
petroleum
application(s)
petroleum
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
49574-100ML-F04061832415642
Domande
  1. Quali sono le concentrazioni in mg/L di n decano e n tetracontano?
    1 risposta
    1. The concentrations of n-decane and n-tetracontane may vary slightly from batch to batch. According to DIN EN ISO 9377-2, the prescribed concentration is approximately 20 mg/L in heptane for n-tetracontane and approximately 15 mg/L in heptane for n-decane. This standard is primarily used for identifying the gas chromatography retention time window for hydrocarbons between n-decane and n-tetracontane, and the exact concentrations are not quantified for each batch.