Vai a
45346
Epoxy embedding medium, hardener DDSA
suitable for microscopy
Sinonimo/i:
Dodecenylsuccinic anhydride, DDSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
92,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.38
MDL number:
UNSPSC Code:
41115710
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-781-6
NACRES:
MA.02
92,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
density
1.00 g/mL at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
agriculture
environmental
SMILES string
CCCCCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-10(2)6-11(3)7-12(4)8-13(5)14-9-15(17)19-16(14)18/h8,10-12,14H,6-7,9H2,1-5H3/b13-8+
InChI key
WBRBLKRDTHYRRV-MDWZMJQESA-N
General description
additional information see 45359 Epoxy Embedding Medium kit
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
453454534745348
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for (use as an embedding medium), suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
density
1.00 g/mL at 20 °C
density
-
density
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)