Vai a
43301
Enalaprilat
analytical standard
Sinonimo/i:
(2S)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenyl-propyl]amino]propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid, N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]-L-alanyl-L-proline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
123,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H24N2O5
Peso molecolare:
348.39
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
123,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
5-12 wt. % water
format
neat
SMILES string
O=C(N1CCC[C@H]1C(O)=O)[C@H](C)N[C@H](C(O)=O)CCC2=CC=CC=C2
InChI
1S/C18H24N2O5/c1-12(16(21)20-11-5-8-15(20)18(24)25)19-14(17(22)23)10-9-13-6-3-2-4-7-13/h2-4,6-7,12,14-15,19H,5,8-11H2,1H3,(H,22,23)(H,24,25)/t12-,14-,15-/m0/s1
InChI key
LZFZMUMEGBBDTC-QEJZJMRPSA-N
Gene Information
human ... ACE(1636)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1235274PHR3440Y0000615
Enalaprilat analytical standard
Supelco
43301
Enalaprilat
Enalaprilat United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1235274
Enalaprilat
Enalaprilat certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3440
Enalaprilat
Enalaprilat dihydrate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000615
Enalaprilat dihydrate
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Brian C Ferslew et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 42(9), 1567-1574 (2014-06-25)
Hepatic uptake and efflux transporters govern the systemic and hepatic exposure of many drugs and metabolites. Enalapril is a pharmacologically inactive prodrug of enalaprilat. Following oral administration, enalapril is converted to enalaprilat in hepatocytes and undergoes translocation into the systemic
Sylwia Magiera et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 980, 79-87 (2015-01-16)
Given the increasing popularity of aliskiren, particularly in combination with angiotensin converting enzyme inhibitor (e.g. enalapril), it is important to determine whether its use in combination with these agents is associated with potentially life threatening safety events. Analytical methods for
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
43301-25MG04061832109695