Vai a
39210
2-Dimethylamino-2-methyl-1-propanol
technical, ~80% (NT)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2C(CH2OH)N(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.19
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732837
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
technical
assay
~80% (NT)
impurities
~20% water
refractive index
n20/D 1.447
bp
158-160 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CN(C)C(C)(C)CO
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)