Vai a
36947
Indeno[1,2,3-c,d]pyrene solution
100 μg/mL in cyclohexane, analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1879312
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
100 μg/mL in cyclohexane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4ccc5cccc6cc-2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
InChI key
SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
110-82-7
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Nitration of indeno[1,2,3-cd]pyrene and mutagenic activities of related compounds.
M Minabe et al.
Chemical research in toxicology, 2(6), 357-358 (1989-11-01)
Luke Chandler Short et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 18(4), 589-599 (2006-12-26)
The technique of atmospheric pressure photoionization (APPI) has several advantages over electrospray ionization (ESI) and atmospheric pressure chemical ionization (APCI), including efficient ionization of nonpolar or low charge affinity compounds, reduced susceptibility to ion suppression, high sensitivity, and large linear
J E Rice et al.
Carcinogenesis, 11(11), 1971-1974 (1990-11-01)
Indeno[1,2,3-cd]pyrene (IP) is a non-alternant polycyclic aromatic hydrocarbon that has tumor-initiating activity on mouse skin and is carcinogenic in newborn mice and in rat lungs. Previous studies have shown that 8- and 9-hydroxyIP and IP-1,2-diol are major metabolites formed in
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
36947-2ML04061837579479