Informazioni su questo articolo
assay
>95.6% (HPLC)
form
solid
composition
Dye content, 85%
solubility
water: 0.1%
λmax
591 nm
εmax
18,400 at 254 nm in water at 0.01 g/L, 29,300 at 316 nm in water at 0.01 g/L
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1cc2C(=O)C(\Nc2c(c1)S([O-])(=O)=O)=C3/Nc4c(cc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C3=O
InChI
1S/C16H10N2O14S4.4K/c19-15-7-1-5(33(21,22)23)3-9(35(27,28)29)11(7)17-13(15)14-16(20)8-2-6(34(24,25)26)4-10(12(8)18-14)36(30,31)32;;;;/h1-4,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;;/q;4*+1/p-4/b14-13+;;;;
InChI key
SWRJFVUVNXWCRX-XURWPRCOSA-J
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?