Vai a
31385
Devarda′s alloy
puriss. p.a.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
112,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
336,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
AlCuZn
Numero CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
112,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
form
powder
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5%
mp
550 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
SMILES string
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI key
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
General description
Devarda′s alloy is a reducing agent, and has found application in being used to reduce NO3--N, or NO2--N, into NH4+-N, thereby finding functionality in being used for total nitrogen determination.
Application
Reducing agent used for the determination of total nitrogen by the method of Kjeldahl. Reagent used for the reduction of alkaline solutions of chlorate to chloride
Devarda′s alloy was used to study, its effects as a reducing agent on Cp2TiCl-catalyzed living radical polymerization of styrene, which was initiated by epoxide radical ring opening.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
4839072694841.05341
Devarda’s alloy puriss. p.a.
Supelco
31385
Devarda′s alloy
Devarda′s alloy for analysis EMSURE®
Supelco
1.05341
Devarda′s alloy
form
powder
form
powder
form
filings
form
powder
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
550 °C (lit.)
mp
490-560 °C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
application(s)
food and beverages
forensics and toxicology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
composition
aluminum, ~45% , zinc, ~5% , copper, ~50%
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5%
composition
aluminum, ~45% , copper, ~50% , zinc, ~5%
composition
-
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Devarda′s alloy
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)