Vai a
20751
Hamilton® syringe, 7000 series, knurled hub
7002, volume 2 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
163,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
25 ga (bevel tip)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 88411
needle L
70 mm (2.75 in.)
volume
2 μL
General description
  • Rapid injection of minute volumes
  • Eliminates dead volume by placing the sample in the needle
  • Leak-proof at injection pressures up to 6000 psi
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. A knurled hub is used as it makes a leak-tight seal between the barrel and needle.
Application
It may be used in solid phase microextraction analysis showing adsorption for analytes like chlorinated benzenes and polychlorinated biphenyls using silica optical fibers.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
207502459220728
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 88411
manufacturer/tradename
Hamilton 80135
manufacturer/tradename
Hamilton 88511
manufacturer/tradename
Hamilton 88000
volume
2 μL
volume
1 μL
volume
2 μL
volume
5 μL
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
needle L
70 mm (2.75 in.)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
feature
Sample contained in needle (no dead volume)
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Solid phase microextraction with thermal desorption using fused silica optical fibers.
Arthur, Catherine L., and Janusz Pawliszyn.
Analytical Chemistry, 62.19, 2145-2148 (1990)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
2075104061832873329