Vai a
08982
Metabisolfito di sodio
analytical standard
Sinonimo/i:
Bisolfito di sodio, Pirosolfito di sodio
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
47,70 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2S2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.11
E Number:
E223
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
EC Number:
231-673-0
MDL number:
47,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (iodometric, RT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
>300 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, thiosulfate (S2O32-): ≤500 mg/kg
cation traces
As: ≤0.5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
General description
Sodium metabisulfite is primarily used as an antioxidant and antimicrobial agent in a wide variety of foods and drugs. It is also used as the main additive in the prevention of melanosis in shrimp.
Application
Sodium metabisulfite may be used as an antioxidant which when added to anesthetic formulations serves to minimize epinephrine oxidation in the quantification of epinephrine in dental anesthetic solutions by capillary electrophoresis. Sodium metabisulfite may also be used as a standard in the determination of catecholamines in human plasma by high-performance liquid chromatography with electrochemical detection.
Analysis Note
metal trace analysis: corresponds to requirements
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR143413459161519
Sodium metabisulfite analytical standard
Supelco
08982
Sodium metabisulfite
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
reagent grade
format
neat
format
neat
format
-
format
-
assay
≥98.0% (iodometric, RT)
assay
-
assay
97-100.5%
assay
97%
cation traces
As: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, K: ≤200 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
As: ≤2 mg/kg, Cu: ≤10 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Hg: ≤1 mg/kg, Pb: ≤2 mg/kg, Se: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, thiosulfate (S2O32-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metabisolfito di sodio
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Determination of catecholamines in human plasma by high-performance liquid chromatography with electrochemical detection.
Raggi MA, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 730(2), 201-211 (1999)
Standardization of sodium metabisulfite solution concentrations and immersion time for farmed shrimp Litopenaeus vannamei.
Andrade LTD, et al.
Ciencia Rural, 45(3), 499-504 (2015)
The molecular mechanisms of sodium metabisulfite on the expression of KATP and L-Ca2+ channels in rat hearts.
Zhang Q, et al.
Regulatory Toxicology and Pharmacology, 72(3), 440-446 (2015)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
W355690-20KG-K04061837530296
W355690-SAMPLE-K04061837536786
M0757-1L04061838258403
M0757-250ML04061838258410
172472-1L04061836698942
822102100004022536484112
822102010004022536484105
822102999904022536484143
817066602504065272689632
W355690-8KG-K04061835567140
W355690-1KG-K04061837536779
172472-25ML04061836698959
817066250004022536678061
822102250004022536484129
822102902504022536764115
PHR1123-1G04061835233175