Vai a
05091
3,5-Dimethylpyrazole
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
256,00 €
192,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39160503
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-657-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
106325
Assay:
≥99.0% (GC)
192,00 €
Prezzo di listino256,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
bp
218 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)[nH]n1
InChI
1S/C5H8N2/c1-4-3-5(2)7-6-4/h3H,1-2H3,(H,6,7)
InChI key
SDXAWLJRERMRKF-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D182001636010772585
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
97%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
218 °C (lit.)
bp
218 °C (lit.)
bp
-
bp
45-80 °C/760 mmHg
mp
105-108 °C (lit.)
mp
105-108 °C (lit.)
mp
163-168 °C (lit.)
mp
-
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,5-Dimethylpyrazole
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
target_organs
Liver
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Alessandra Del Roso et al.
Experimental gerontology, 38(5), 519-527 (2003-05-14)
Autophagy is a universal, highly regulated mechanism responsible for the degradation of long-lived proteins, cytomembranes and organelles during fasting and may be the cell repair mechanism that mediates the anti-ageing effects of calorie restriction (Bergamini and Gori, 1995). The function
E Bergamini et al.
The American journal of physiology, 266(1 Pt 1), G118-G122 (1994-01-01)
Regulation of liver macroautophagy and protein degradation by hormones and direct regulatory amino acids were studied in male 2-mo-old Sprague-Dawley albino rats with the use of the antilipolytic agent 3,5'-dimethylpyrazole (DMP; 12 mg/kg body wt ip) as a stimulatory agent.
Sara Straniero et al.
Rejuvenation research, 12(2), 77-84 (2009-05-08)
Aging is characterized by several metabolic changes responsible for the decline of certain functions and the appearance of age-related diseases, including hypercholesterolemia, which is the main risk factor for atherosclerosis and cardiovascular disease. Similar changes in a number of morphological
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
506130000104055977243123
R0875-1G04061836694005
83580-5G04061833005767
55842-5ML04061838592569
83580-1G04061833005750
1601000-200MG04061838744999
PHR1750-1G04061834802273
R020000004061836693756
43530-4.5ML-F04061832113531
06859-50MG04061838647061
05091-25KG-F04061832993119
05091-100G-F04061838636751
05091-1KG-F04061826197776