Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 165,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.45
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
synthetic
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥96.0% (HPLC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
~100 mg/mL in ethanol
format
single component solution
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCC/C=C\C=C/CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h6-9H,2-5,10-17H2,1H3,(H,19,20)/b7-6-,9-8+
InChI key
GKJZMAHZJGSBKD-NMMTYZSQSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade - |
| format single component solution | format - | format - | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form powder |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 218979-1G | 04061838775757 |
| 04397-50MG | 04061838630629 |