Vai a
04071
Alkane standard solution C21-C40
analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
62,60 €
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
245,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
203-625-9
NACRES:
NA.24
62,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.497
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
Application
Alkane standard solution C21-C40 has been used as an analytical standard, to evaluate the limits of detection and relative sensitivities involved in the functionalization of several saturated hydrocarbons using nitrogen ion insertion reactions in mass spectrometry (MS).
Other Notes
contains C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, 40 mg/l each, in toluene
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
471080407040147-U
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
refractive index
n20/D 1.497
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.375
refractive index
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
108-88-3
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Catherine Guigue et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 229, 627-638 (2017-07-10)
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and organic matter contents were measured in seawater during resuspension experiments using sediments collected from Toulon Bay (Northwestern Mediterranean Sea, France). The studied sediments were very highly contaminated in PAHs, especially in 4-ring compounds emitted from
Rania Fourati et al.
Environmental science and pollution research international, 25(3), 2476-2494 (2017-11-12)
Particulate-bound aliphatic and polycyclic aromatic hydrocarbons (AHs and PAHs) were investigated in the surface waters of the Gulf of Gabès (Tunisia, southern Mediterranean Sea). Samples were collected off the Sfax and Gabès-Ghannouch coasts. Concentrations in total resolved n-alkanes ranged from
Min He et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 154, 476-485 (2018-04-06)
Comprehensive two-dimensional gas chromatography- mass spectrometry (GC × GC-qMS) can provide powerful physical separation, signal enhancement, and spectral identification for analytes in complex samples. Unassigned peaks are commonly presented in the untargeted profile after a single run with EI-MS spectral matching and
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
107531000504022536091556
101036-25G04061838665515
101036-5G04061838665522
04071-5ML04061838628848
04071-1ML04061838628831