Vai a
03450
N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimide
purum, ≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
N-etil-N′-(3-dimetilaminopropil)carbodiimide, EDAC, EDC, WSC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
34,50 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
129,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
561,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17N3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.70
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
247-361-2
Beilstein/REAXYS Number:
5764110
MDL number:
34,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (AT)
form
powder
mp
110-115 °C
solubility
H2O: soluble 1 gm/10 ml, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
application(s)
microbiology
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCN=C=NCCCN(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-9-8-10-6-5-7-11(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FPQQSJJWHUJYPU-UHFFFAOYSA-N
General description
L′1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimmide cloridrato (EDAC HCl), designata comunemente come EDAC, è un reagente idrosolubile di rilievo, ampiamente diffuso nell′ambito della ricerca chimica e biochimica, in particolare per la sua capacità di intermediare la formazione di legami ammidici. Particolarmente efficace nell′ambito della sintesi peptidica, L′EDAC HCl si rivela efficace nel coniugare gli amminoacidi tramite i loro gruppi carbossilici e amminici, promuovendo così la formazione “su misura” di peptidi caratterizzati da sequenze e funzionalità specifiche. In altri ambiti, l′azione dell′EDC HCl interessa anche il processo di costruzione di immunogeni, coniugando in maniera covalente gli apteni — piccole molecole in grado di indurre una risposta immunitaria — alle proteine carrier, un passaggio critico nella ricerca sui vaccini.
La flessibilità dell′EDAC HCl si rivela ulteriormente nella sua capacità di modificare gli acidi nucleici, consentendo la marcatura selettiva di DNA ed RNA a livello dei rispettivi gruppi 5′ fosfato. Questa modificazione migliora la visualizzazione, il tracciamento e l′analisi di molecole così importanti, contribuendo in modo significativo all′avanzamento della ricerca sugli acidi nucleici. Inoltre l′EDAC HCl può essere impiegato come ponte biomolecolare, agendo come crosslinker e promuovendo la coniugazione tra esteri N-idrossisuccinimmidici (esteri NHS) di biomolecole e biomolecole reattive a livello di gruppi amminici.
Questa tecnica si rivela particolarmente utile nella coniugazione di proteine mirata alla creazione di una molecola ibrida con nuove proprietà e nuove funzioni. Il meccanismo soggiacente vede l′EDAC HCl reagire con il gruppo carbossilico di una prima proteina, con conseguente formazione di un intermedio instabile, in cerca di un gruppo amminico libero su una seconda proteina. Il delicato equilibrio di questa reazione sottolinea la necessità di ottimizzare le condizioni di reazione per garantire una coniugazione efficace. Il coinvolgimento dell′N-idrossisuccinimmide (NHS) migliora i risultati ottenibili con l′intervento del solo EDAC HCl, dando corso ad un processo di coniugazione in due passaggi che consente così di operare con maggiore flessibilità e di ottenere un maggior controllo sulla reazione, in particolare quando si è alle prese con strutture biomolecolari complesse.
Application
L′N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimide cloridrato è stato usato per modificare la superficie cellulare di Escherichia coli per l′accoppiamento covalente di sostanze. È stato inoltre usato come attivatore per modificare chip microfluidali al fine di acquisire Escherichia coli.[1]
Biochem/physiol Actions
L′N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimide è un reagente di condensazione idrosolubile. EDACI è utilizzato di solito come agente di attivazione del carbossile per il legame delle ammidi con le ammine primarie.[2] Inoltre, reagisce con i gruppi fosfato. È stato utilizzato nella sintesi di peptidi, per la formazione di legami crociati tra proteine e acidi nucleici, e nella preparazione di immunoconiugati.[3]
Reagente di condensazione idrosolubile. EDACI è utilizzato di solito come agente di attivazione del carbossile per il legame delle ammidi con le ammine primarie. Inoltre, reagisce con i gruppi fosfato. EDACI è stato usato nella sintesi di peptidi; per la formazione di legami crociati tra proteine e acidi nucleici e nella preparazione di immunoconiugati. Di solito, EDACI è utilizzato nell′intervallo di pH 4,0-6,0 senza tamponi. In particolare, si devono evitare i tamponi ammina e carbossilato.
Features and Benefits
Versatile e adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
Other Notes
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
03449E1769E6383
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
assay
≥98.0% (AT)
assay
≥99.0% (AT)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
general analytical
solubility
H2O: soluble 1 gm/10 ml, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: soluble 0.2 g/L
solubility
H2O: 0.5 M, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
H2O: ≤100 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
signalword
Danger
target_organs
Stomach,large intestine,lymph node
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Understanding bacterial uptake by protozoa: A versatile technique for surface modification of bacteria
Siegmund L and Wostemeyer J
Endocytobiosis and cell research, 27, 17-21 (2016)
Heather M Powell et al.
Biomaterials, 27(34), 5821-5827 (2006-08-22)
Collagen-based scaffolds are extensively utilized as an analog for the extracellular matrix in cultured skin substitutes (CSS). To improve the mechanical properties and degradation rates of collagen scaffolds, chemical cross-linking is commonly employed. In this study, freeze-dried collagen-GAG sponges were
Kunihiko Seno et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 24(4), 505-508 (2008-04-12)
1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide hydrochloride (EDC.HCl) is a very useful agent to form amide bonds (peptide bonds) in an aqueous medium. A simple and fast detection system was developed using the reaction with pyridine and ethylenediamine in acidic aqueous solution and spectrophotometric flow
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
236101-500G04061838785466
202746-20G04061838765222
101722005004022536024080
652458-25G04061832732688
652458-100G04061832732671
03450-5G04061835540891
03450-1G04061838618788
03450-25G04061835540884
Domande
  1. Hi! What is an acceptable shipping temperature, given that the storing temperature is -20C? Asking, because it came in a basic cardboard package at room temperature. And how long it can stay stable at room temp?
    1 risposta
    1. This product is shipped at ambient temperature. Shipping routes are configured to minimize transit time. Freezer storage products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks for transit time.