Vai a
07-4875
Dimetil solfossido
≥99.5%
Sinonimo/i:
DMSO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
EC Number:
200-664-3
UNSPSC Code:
12191600
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Form:
liquid
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
availability
available only in Japan
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Application
for biological purposes
Disclaimer
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetil solfossido
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Claudia C Faria et al.
Cancer research, 75(1), 134-146 (2014-11-14)
Medulloblastoma is the most common malignant pediatric brain tumor, with metastases present at diagnosis conferring a poor prognosis. Mechanisms of dissemination are poorly understood and metastatic lesions are genetically divergent from the matched primary tumor. Effective and less toxic therapies
Rory W Blackler et al.
British journal of pharmacology, 172(4), 992-1004 (2014-10-10)
Hydrogen sulphide is an important mediator of gastrointestinal mucosal defence. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is significantly limited by their toxicity in the gastrointestinal tract. Particularly concerning is the lack of effective preventative or curative treatments for NSAID-induced
Hongjie An et al.
Advances in colloid and interface science, 222, 9-17 (2014-08-17)
The observation by Atomic Force Microscopy of a range of nanophases on hydrophobic surfaces poses some challenging questions, not only related to the stability of these objects but also regarding their wetting properties. Spherical capped nanobubbles are observed to exhibit