Vai a
01-4580
Ammonium citrate dibasic
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOC(CO2H)(CH2CO2NH4)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.18
EC Number:
221-146-3
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
4925760
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
JIS special grade
vapor density
1.8 (vs air)
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L)
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI key
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium citrate dibasic
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)