Vai a
PFUKB
Roche
KAPA PROBE FAST
suitable for qPCR, 2 ×, Universal
Sinonimo/i:
qPCR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,20 €
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
427,00 €
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
810,00 €
712,80 €
50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.030,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
90,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
dNTPs included, hotstart
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4701), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4703), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4702), kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4715)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
qPCR: suitable
input
purified DNA
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio, for use with StepOne, for use with StepOnePlus
detection method
probe-based
storage temp.
−20°C
General description
I kit qPCR KAPA PROBE FAST offrono risultati rapidi e riproducibili per tutte le applicazioni qPCR basate su sonde. I kit contengono una miscela master pronta all′uso per una PCR in tempo reale molto sensibile e accurata che utilizzi chimiche con sonde fluorogeniche specifiche per sequenza, incluse sonde a idrolisi (per es. TaqMan®), sonde FRET e sonde di displacement (per es. Molecular Beacons).
Application
I kit KAPA PROBE FAST possono essere impiegati per:
  • PCR quantitativa metilazione-specifica (qMSP) in real time[1]
  • genotipizzazione[2]
  • analisi dell′espressione genica
  • qPCR multiplex e qRT-PCR
  • genotipizzazione degli SNP/discriminazione allelica
  • validazione di microarray
Features and Benefits
Discrimina accuratamente tra gli alleli:
  • Differenziazione eccezionale di alleli eterozigoti e omozigoti
  • Cluster distinti nei saggi di genotipizzazione SNP
Eccellente riproducibilità ed efficienza:
  • PCR multiplex rapida, a cinque colori, a prestazioni elevate
  • Livelli simili di abbondanza ottenuti con un basso numero di copie
  • Ampia gamma dinamica fino a 10 ordini di grandezza
Aumenta la flessibilità:
  • Compatibile con protocolli di ciclizzazione standard e rapida Mantiene l′accuratezza della quantificazione
Note rapide:
  • Questi kit sono compatibili con tutte le tecnologie basate su sonde fluorogeniche, incluse sonde per ibridazione (per es. FRET), sonde a idrolisi (per es.TaqMan®) e sonde di displacement (per es. Molecular Beacons).
  • Una denaturazione iniziale per 20 sec a 95 °C è sufficiente per la riattivazione dell′enzima; tuttavia, la denaturazione ottimale di target complessi può richiedere fino a 3 minuti.
  • Per ciclizzazioni a 2 stadi, usare per 30 secondi per l′annealing, l′estensione e l′acquisizione dei dati combinati.
  • Per ciclizzazioni a 3 stadi, usare per 20 secondi per l′annealing del primer e per 1 secondo per estensione e l′acquisizione dati.
  • Non superare volumi di 25 μL.
Preparation Note
I coloranti di riferimento ROX o fluoresceina (in base alla configurazione del kit) sono sensibili alla luce. L′esposizione alla luce diretta per un tempo prolungato risulta in una perdita di intensità del segnale di fluorescenza. Evitare di congelare e scongelare ripetutamente. Assicurarsi sempre che il prodotto sia stato completamente scongelato e miscelato prima dell′uso.
La miscela master per qPCR (2x) KAPA PROBE FAST è stabile per 30 cicli di congelamento e scongelamento. Assicurarsi che tutti i reagenti siano conservati al riparo dalla luce a -20 °C se non in uso. Al riparo dalla luce, i reagenti sono stabili al buio a 4 °C per almeno una settimana e possono essere conservati a questa temperatura per l′uso a breve termine, purché non siano contaminati da microbi e/o nucleasi.
Analysis Note
La miscela master per qPCR (2x) KAPA PROBE FAST è sottoposta a rigorosi test di controllo di qualità, è priva di attività contaminanti eso ed endonucleasiche e soddisfa stringenti criteri per quanto riguarda i livelli di contaminazione da DNA.
Other Notes
Solo per fini di ricerca. Non usare in procedure diagnostiche.
Legal Information
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
QuantStudio is a trademark of IROA Technologies LLC
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PFLRKBPFABIKBKK4752
KAPA PROBE FAST suitable for qPCR, 2 ×, Universal
Roche
PFUKB
KAPA PROBE FAST
KAPA PROBE FAST suitable for qPCR, 2 ×, ROX™ Low
Roche
PFLRKB
KAPA PROBE FAST
KAPA PROBE FAST suitable for qPCR, 2 ×, ABI Prism®
Roche
PFABIKB
KAPA PROBE FAST
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with QuantStudio, for use with StepOnePlus, for use with Agilent Mx3005P, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with StepOne, for use with Applied Biosystems® 7700
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio
compatibility
for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with StepOne, for use with StepOnePlus
compatibility
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
-
usage
sufficient for 500 reactions
shelf life
≤12 mo.
shelf life
≤12 mo.
shelf life
≤12 mo.
shelf life
-
feature
hotstart, dNTPs included
feature
dNTPs included, hotstart
feature
-
feature
dNTPs included: no, hotstart: no
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA PROBE FAST
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase
  • 50X ROX High Reference Dye
  • 50X ROX Low Reference Dye
  • reaction buffer
  • dNTPs
  • MgCl2 5 mM
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
KK470204061838087065
KK471504061837897559
KK470304061838087072
KK470104061838087058