Vai a
SCM012
Supplemento per terreni NDiff Neuro-2 (200x)
NDiff Neuro-2 Medium Supplement is a serum-free, N2-like supplement for the in vitro differentiation of murine embryonic stem (ES) cells into post-mitotic neurons particularly via monolayer differentiation.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Spedizione prevista il27 maggio 2026daMerck S.p.A
197,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
197,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Millipore Chemicon®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Sviluppato originariamente nel laboratorio del professor Austin Smith, il supplemento per terreni NDiff Neuro-2 è un supplemento simile all′N2, privo di siero, per il differenziamento in vitro delle cellule staminali embrionali murine (ES) in neuroni post-mitotici, in particolare tramite differenziamento in monostrato. Questo prodotto può essere utilizzato anche per la generazione, la propagazione e il mantenimento delle cellule staminali neurali NS di topo.
Physical form
Il supplemento per terreni NDiff Neuro-2 contiene insulina, apo-transferrina, selenite di sodio, putrescina e progesterone. Viene fornito come stock 200X e deve essere aggiunto al terreno di coltura a una concentrazione finale di 1X.
Preparation Note
Si conserva a -20 °C fino alla data di scadenza. Tenere al riparo dalla luce. Una volta scongelato, aliquotare il prodotto inutilizzato in volumi più piccoli e conservare a -20 °C per un uso successivo. Dopo essere stato aggiunto al terreno di coltura cellulare, il prodotto è stabile a 4 °C per quattro settimane.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCM082SCM083SCM003
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Millipore Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Discover an expert protocol for seeding and culturing midbrain dopaminergic neurons in monoculture. Explore high purity cells and culture reagents.
Articoli
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Neural stem cell systems: diversities and properties after transplantation in animal models of diseases
Conti, Luciano, et al
Brain Pathology, 16, 143-154 (2006)
Niche-independent symmetrical self-renewal of a mammalian tissue stem cell.
Conti, Luciano, et al.
PLoS Biology, 3, e283-e283 (2005)
Optimization and integration of expansion and neural commitment of mouse embryonic stem cells.
Diogo, Maria Margarida, et al.
Biotechnology and Applied Biochemistry, 49, 105-112 (2008)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
SCM01204053252268397