Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.860,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Technique(s):
cell culture | stem cell: suitable
1.860,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartipackaging
vial of ≥1X10⁶ cells
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
La scoperta di Shinya Yamanaka, nel 2006, che le cellule somatiche possono tornare a essere cellule pluripotenti, ha creato un'area completamente nuova della biologia delle cellule staminali. Le cellule iPS umane hanno eliminato le preoccupazioni etiche associate alle cellule staminali embrionali e hanno permesso agli scienziati di modellare malattie umane che in precedenza erano impossibili da modellare, come l'Alzheimer, il Parkinson e l'autismo. Le cellule staminali pluripotenti indotte umane (iPSC) hanno la capacità di dare origine a progenie differenziate rappresentative di tutti e tre gli strati germinali (ectoderma, endoderma e mesoderma). La capacità di espandere le cellule pluripotenti in vitro e di sottoporle a differenziazione diretta per produrre tipi cellulari specifici è fondamentale per lo sviluppo di potenziali terapie basate sulle cellule e di modelli cellulari per la ricerca “disease-in-a-dish” (malattia in piastra).
La tecnologia di riprogrammazione a RNA Simplicon® è un sistema di riprogrammazione non integrante di nuova generazione che utilizza un singolo filamento di RNA sintetico autoreplicante ingegnerizzato per imitare l'RNA cellulare per generare cellule iPS umane. Il singolo filamento di RNA contiene i quattro fattori di riprogrammazione OCT-4, KLF-4, SOX-2 e GLIS1 (OKSG) e consente una riprogrammazione estremamente efficiente con un unico passaggio di trasfezione senza intermediari virali o integrazione del genoma ospite. La linea cellulare iPS umana Simplicon® è stata generata riprogrammando i fibroblasti del prepuzio umano (SCC058) con il kit di riprogrammazione RNA Simplicon® (SCR550). La linea cellulare è priva di integrazione, altamente caratterizzata e mantiene un fenotipo pluripotente su più passaggi.
La tecnologia di riprogrammazione a RNA Simplicon® è un sistema di riprogrammazione non integrante di nuova generazione che utilizza un singolo filamento di RNA sintetico autoreplicante ingegnerizzato per imitare l'RNA cellulare per generare cellule iPS umane. Il singolo filamento di RNA contiene i quattro fattori di riprogrammazione OCT-4, KLF-4, SOX-2 e GLIS1 (OKSG) e consente una riprogrammazione estremamente efficiente con un unico passaggio di trasfezione senza intermediari virali o integrazione del genoma ospite. La linea cellulare iPS umana Simplicon® è stata generata riprogrammando i fibroblasti del prepuzio umano (SCC058) con il kit di riprogrammazione RNA Simplicon® (SCR550). La linea cellulare è priva di integrazione, altamente caratterizzata e mantiene un fenotipo pluripotente su più passaggi.
Application
Linea di cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC) umane altamente caratterizzate e prive di integrazione, generate con la tecnologia di riprogrammazione a RNA Simplicon®.
Packaging
≥ 1X106 cellule/flacone
>= 1X106 cellule/flacone
Preparation Note
Le cellule iPS umane Simplicon® vanno conservate in azoto liquido. Dopo il primo scongelamento le cellule possono essere mantenute in coltura per almeno 10 passaggi senza alcuna compromissione significativa dell′espressione e della funzionalità dei marcatori cellulari.
Other Notes
Questo prodotto è destinato al commercio e venduto esclusivamente ad istituzioni accademiche per scopi di ricerca accademica interna secondo i termini dell' "Academic Use Agreement", come descritto in dettaglio nella documentazione del prodotto. Per informazioni concernenti qualsiasi altro utilizzo, si prega di contattare [email protected].
Legal Information
SIMPLICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c