Vai a
PP54
IgG, Mouse
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
219,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Technique(s):
ELISA: suitable
Application:
ELISA
Citations:
39
219,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
assay
95% (SDS-PAGE)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
25 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Mouse IgG, whole molecule, purified from normal mouse serum. Purezza: 95% con SDS-PAGE.
Application
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
Sottocategoria di ricerca
Immunoglobuline & immunologia
Physical form
Formato: purificato
Purificazione con proteina A
Purified mouse polyclonal IgG in buffer containing 0.01M PBS, 0.15M sodium chloride, 0.1% sodium azide, pH 7.1.
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a ...
Analysis Note
ELISA: Un lotto precedente di questo anticorpo è stato utilizzato in immunoistochimica.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB4200796A9316M8642
IgG, Mouse
Sigma-Aldrich
PP54
IgG, Mouse
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
antibody form
purified antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
goat
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
direct ELISA: 1:20,000-1:40,000 using 1 μg/ml bovine IgG for coating
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50, western blot: 1:30,000
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
clone
polyclonal
clone
BG-18, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Astaxanthin attenuates the UVA-induced up-regulation of matrix-metalloproteinase-1 and skin fibroblast elastase in human dermal fibroblasts.
Suganuma K, Nakajima H, Ohtsuki M, Imokawa G
Journal of Dermatological Science null
Design and activity of multifunctional fibrils using receptor-specific small peptides.
Y Ohga, F Katagiri, K Takeyama, K Hozumi, Y Kikkawa, N Nishi, M Nomizu
Biomaterials null
Lin28 regulates BMP4 and functions with Oct4 to affect ovarian tumor microenvironment.
Ma, W; Ma, J; Xu, J; Qiao, C; Branscum, A; Cardenas, A; Baron, AT; Schwartz, P; Maihle, NJ; Huang, Y
Cell Cycle null
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
PP5404053252317354