Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 ea | Spedizione prevista il04 maggio 2026daMerck S.p.A | 493,00 € |
Informazioni su questo articolo
493,00 €
Spedizione prevista il04 maggio 2026Dettagli
Nome del prodotto
Filtri a membrana MF-Millipore con pori da 30 m, Chemistry: Regenerated Cellulose (RC) Filter Diameter: 150 mm Amicon® Bioseparations
material
regenerated cellulose membrane
Quality Level
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Ultracel®
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting), protein purification: suitable (concentration)
diam.
150 mm
filter diam.
150 mm
filtration area
177 cm2
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa NMWCO
shipped in
ambient
Application
- negli studi di interazione cellula-materiale[1]
- come membrana di prova dell'indice di fouling modificato (MFI-UF) per studiare l'effetto della concentrazione della silice sull'MFI-UF
- negli esperimenti di monitoraggio del fouling dell'alimentazione (FFM) per catturare gli intasanti del modello
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane | material regenerated cellulose membrane |
| manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® | manufacturer/tradename Ultracel® |
| pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO |
| diam. 150 mm | diam. 25 mm | diam. 63.5 mm | diam. 90 mm |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana MF-Millipore con pori da 30 m
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenuto correlato
The best in large-volume ultrafiltration just got better. Introducing the new Amicon® Stirred Cell. You’re an Amicon® Stirred Cell owner. You’re adept at finely separating macrosolutes in large-volume (50-400 mL) samples, and you depend on the precision of Amicon® devices. Or maybe you are an expert in membrane analysis, and you count on a device that lets you insert membranes of your choice. With your needs in mind, EMD Millipore has developed the new Amicon® Stirred Cell, providing the same gentle, high recovery of macrosolutes and thorough buffer exchange to which you’re well accustomed. It provides the same membrane flexibility and ability to monitor filtration progress.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| PLTK15005 | 04053252666780 |