Vai a
PHCC4
Sensori contacellule Scepter
40 µm sensors designed to count particles between 3 µm & 17 µm
Sinonimo/i:
Automated Cell counter tips
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104923
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32011202
Per informazioni sul prodotto PHCC4, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Scepter
parameter
50,000 particles/mL particle concentration (1,500,000 particles/mL)
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
3-18 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–12.0 μm
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Il contacellule palmare automatico Scepter 2.0 offre un metodo rapido e comodo per il conteggio di cellule e particelle ed è compatibile con i sensori da 40 e 60 μM. Il sistema sfrutta il principio di Coulter con un formato miniaturizzato e palmare che consente un rapido conteggio delle cellule; le misurazioni che un tempo richiedevano 10 minuti adesso si portano a termine in meno di 30 secondi. L′utente prepara una diluizione della coltura cellulare di interesse e aspira un campione della diluizione nel sensore Scepter servendosi del contacellule Scepter.
Lo schermo del contacellule Scepter mostra le seguenti informazioni:
Concentrazione delle cellule
Dimensioni medie delle cellule
Volume medio delle cellule
Istogramma della distribuzione di dimensioni e volume
Questo sistema è destinato unicamente alla ricerca ed è stato testato con i tipi di cellule rappresentative di quelle in uso attualmente.
Il sensore Scepter è dotato di una zona micro-fabbricata sensibile alle cellule che permette di discriminare le cellule in termini di dimensioni e volume, fino a un livello di risoluzione inferiore al micron e al picolitro.
Abbinato all′elettronica di precisione e agli accurati canali per la manipolazione dei liquidi, il sensore Scepter misura accuratamente e riproducibilmente le statistiche sulle popolazioni cellulari.
Application
Categoria di ricerca
Coltura cellulare
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sensori contacellule Scepter
Classe di stoccaggio
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Combine the ease of automated instrumentation with the accuracy of impedance-based cell counting using the Coulter principle in an affordable, handheld format.
The Scepter™ cell counter uses the Coulter principle of impedance-based particle detection to reliably and accurately count every cell in your sample.
Articoli
How do you assess the state of your cell culture? We’ve got some best practices to share.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
PHCC4050004053252001314
PHCC4025004053252001307
PHCC4005004053252630446