Vai a
MXPPLTVP1
Milliflex PLUS Pumps Validation Protocol
The Milliflex PLUS Pumps validation protocol is available to make validation faster and easier and ensures that your system′s performance remains compliant with its validated specifications.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
1.800,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116500
NACRES:
JA.11
eCl@ss:
25169090
1.800,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
manufacturer/tradename
Milliflex®
input
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
industrial qc
shipped in
ambient
General description
Service Type: Validation Services
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MXPPA4VP1MXPIA4VP1MXPILTVP1
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
industrial qc
application(s)
industrial qc
application(s)
industrial qc
application(s)
industrial qc
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Milliflex®
manufacturer/tradename
Steritest®
manufacturer/tradename
Steritest®
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
input
sample type pharmaceutical(s)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MXPPLTVP104053252454790