Vai a
MX1395
NMP
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
1-Methyl-2-Pyrrolidone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, Methyl Pyrrolidone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)-NC(=O)CH2CH2CH2-
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
212-828-1
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1-Methyl-2-pyrrolidone, Meets ACS Specifications GR ACS
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.01% Free amine (as methylamine), ≤0.05% Water (H2O), ≤1 ppm Chloride (Cl)
color
APHA: ≤50
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPARTA solvents are designed for routine chemical synthesis, drying, purification, and critical labware cleaning in quality control environments. Engineered for precision, they deliver consistently reproducible results essential for rigorous validation and documentation.
Exceptional Quality Standards: These solvents meet or exceed ACS specifications, providing assurance of high quality that is crucial for accurate testing and analysis in quality control.
Consistent Reproducibility: Designed for precision, the solvents ensure that results can be reliably reproduced, which is vital for maintaining compliance and integrity in quality control processes.
Versatile Applications: Suitable for a variety of QC tasks, including analytical testing, method validation, and testing USP/NF monographs, these solvents support a comprehensive approach to quality assurance in laboratory settings.
Application
Meets ACS Specifications GR ACS
Analysis Note
Assay (GC): 99.0% min
Chloride (Cl): 1ppm max
Color (APHA): 50 max
Form: Clear liquid
Free amine (as methylamine): 0.01% max
Water (H2O): 0.05% max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MX1395-104061839430198
MX1395-504061839430211
MX1395-3004061839430204