Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
1-Methyl-2-pyrrolidone, OmniSolv®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
OmniSolv®
assay
≥99.7% (GC)
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.08% Water (H2O), ≤1 μeq/g Titrable base
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤270 nm
UV absorption
λ: 270 nm Amax: ≤1.00, λ: 300 nm Amax: ≤0.20, λ: 325 nm Amax: ≤0.10, λ: 350 nm Amax: ≤0.03, λ: 400 nm Amax: ≤0.005
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- in a modified Fmoc-deprotection during solid-phase peptide synthesis for the reduction of diketopiperazine formation.
- in gel permeation chromatography (GPC) or size-exclusion chromatography (SEC) for analyzing high-molecular-weight polymers
Packaging
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidone
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
872-50-4
872-50-4
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MX1390-1 | 04061839430051 |
| MX1390-4 | 04061839430068 |