Vai a
MX0490
Metanolo
≥98% (GC), histological grade
Sinonimo/i:
Alcol metilico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
20 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
361,00 €
200 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.310,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
UNSPSC Code:
41116121
EC Index Number:
200-659-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (GC)
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
361,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Metanolo,
vapor density
1.11 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
impurities
≤0.002% Acetone and Aldehydes, ≤0.5% Water (H2O)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
histology
format
neat
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
Used as a fixative for hematology and a substitute for ethanol.
Packaging
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Analysis Note
Acetone and Aldehydes: 0.002% max
Assay (GC): 98% min
Water (H2O): 0.5% max
Evaporation Number: 1.9
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR13721.133511.06009
Methanol
Supelco
MX0490
Methanol
Methanol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1372
Methanol
Methanol for preparative chromatography Prepsolv™
Supelco
1.13351
Methanol
Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06009
Methanol
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
assay
≥98% (GC)
assay
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
application(s)
histology
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
expl. lim.
36 %
expl. lim.
36 %
expl. lim.
36 %
expl. lim.
36 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metanolo
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MX0490-404061839429741
MX0490-304061839429734
MX0490-2004061839429727