Vai a
MABS486
Anticorpo anti-ubiquitina (pan), UbiSite, clone 2G7B8
clone 2G7B8, from mouse
Sinonimo/i:
Polyubiquitin-B, Polyubiquitin-C, Ubiquitin, Ub, Anti-Ubiquitin,UbiSite, clone 2G7B8
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
346,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2G7B8, monoclonal
Application:
WB
Citations:
3
346,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2114
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2G7B8, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UBB(7314)
General description
Nell'uomo l'ubiquitina (Ub) è inizialmente prodotta sotto forma di un precursore di 229 amminoacidi, la poliubiquitina B (UniProt P0CG47) codificata dal gene UBB (Gene ID: 7314), o di un precursore di 685 amminoacidi, la poliubiquitina C (UniProt P0CG48) codificata dal gene UBC (Gene ID: 7316). Le scissioni post-traduzionali producono più copie identiche di molecole di ubiquitina (nota anche come proteina non istonica del gruppo ad alta mobilità HMG-20) composte da 76 a.a. ciascuna. Nel processo di ubiquitinazione, una delle modificazioni post-traduzionali (PTM) più comuni a cui sono soggette le proteine cellulari, l'Ub viene legata covalentemente, tramite l'estremità carbossilica (Gly76), alle proteine target, solitamente a livello di residui di lisina. In una data proteina target, il residuo di lisina può essere legato a una sola molecola di Ub (monoubiquitinato) o a una catena di molecole di Ub (poliubiquitinato). Nella catena di poliUb, le molecole di Ub possono essere legate tra loro o tramite uno dei sette residui di lisina (K6, K11, K27, K29, K33, K48 e K63) oppure tramite il residuo Met1 N-terminale dell'Ub (il che genera catene lineari). Lys-C è un'endopeptidasi che taglia le proteine sul lato C-terminale dei residui di lisina non modificati. Tale taglio non si verifica nel caso i residui di Lys siano legati a Ub. Il risultato di questi tagli sulla proteina saranno frammenti peptidici con una lisina all'estremità C-terminale e delle lisine interne legate al frammento residuo di ubiquitina (residuo al taglio K63-E64). Gli anticorpi diretti specificamente contro il frammento residuo C-terminale della UB (cioè da E64 a Gly76 o da E48 a Gly76 se K63 è ubiquitinato con una catena poliUb) sono compatibili con la metodologia brevettata UbiSite per la determinazione del sito di ubiquitinazione della lisina sviluppata dal laboratorio del Dr. Blagoy Blagoev presso la University of Southern Denmark. Tali anticorpi possono isolare i frammenti digeriti da Lys-C contenenti uno o più siti di ubiquitinazione; un'ulteriore digestione con tripsina lascia solo Gly75-Gly76 legato covalentemente alle lisine ubiquitinate sui frammenti peptidici isolati; si prosegue, infine, con l'analisi in spettrometria di massa (MS) per determinare il/i sito/i di modifica della lisina. La metodologia UbiSite è stata usata anche per identificare i residui di serina e treonina che subiscono ubiquitinazione catalizzata da HOIL-1. I residui di treonina 12, 14, 22 e la serina 20 dell'ubiquitina risultano formare legami esterei con l'estremità carbossilica di un'altra molecola di ubiquitina, incrementando così il numero di tipologie di legame dell'ubiquitina. La serina 175 di IRAK4, le serine 136 e 168 e la treonina 168 di IRAK2 sono state riconosciute come siti di ubiquitinazione catalizzata da HOIL-1. (Rif.: McCrory, EH., et al. (2022). Biochem. J. 479(23); 2419-2431; Akimov, V., et al. (2018). Nat. Struct. Mol. Biol. 25(7):631-640).
Variabile a seconda della dimensione della/e proteina/e o peptide/i ubiquitinato/i e dei gradi di ubiquitinazione.
Immunogen
Epitopo: prossimo al C-terminale
Peptide lineare coniugato con KLHcorrispondente a una sequenza di 13 aminoacidi nella regione C-terminale dellaubiquitina umana.
Application
Categoria di ricerca
Signaling
L'anti-ubiquitina (pan) (detto anche anti-ubiquitina, UbiSite, clone 2G7B8) è un anticorpo monoclonale di topo che rileva l'ubiquitina utilizzato in metodi di Western blotting e di spettrometria di massa.
Sottocategoria di ricerca
Ubiquitina & metabolismo dell′ubiquitina
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1,0 µg/ml ha rilevato l'accumulo di proteine ubiquitinate nelle cellule epiteliali umane HEp-2 a seguito del trattamento con l'inibitore del proteasoma MG-132 (N. Cat. 474790) (Gentile concessione del Dr. Blagoy Blagoev, University of Southern Denmark).
Biochem/physiol Actions
Il clone 2G7B8 rileva le proteine mono-ubiquitinate (MonoUb) e poli-ubiquitinate (polyUb), così come la molecola di ubiquitina libera (Ub), reagendo con la sequenza C-terminale rispetto alla Lys63 (tag UbiSite). Il clone 2G7B8 può essere utilizzato per rilevare (ad es. tramite dot blot) e isolare (ad es. mediante immunoprecipitazione) i peptidi derivati da proteine ubiquitinate in seguito a digestione con l'endoproteinasi Lys-C. La Lys-C taglia l'ubiquitina e le proteine ubiquitinate dopo i residui di lisina non modificati, ma non dopo i residui di lisina ubiquitinati; genera, così, frammenti peptidici con i loro residui di lisina ubiquitinati legati al residuo C-terminale della Ub (tag UbiSite) che non può essere riconosciuto da altri anticorpi anti-ubiquitina i cui epitopi si trovino in posizione N-terminale rispetto alla Lys63. I frammenti peptidici isolati possono poi essere analizzati in spettrometria di massa (MS) per identificare i siti di ubiquitinazione.
Prevista reattività crociata con molte specie basata su una omologia di sequenza del 100%.
Physical form
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Analysis Note
Testato con metodica Western blot su lisati di cellule epiteliali umane HEp-2.
Western blot: questo anticorpo alla concentrazione di 2,0 µg/ml ha permesso di rivelare le proteine ubiquitinate in 10 µg di lisato di cellule epiteliali umane HEp-2.
Other Notes
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Legal Information
UbiSite is a trademark of Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ABS2206WH0007314M1MABS451
Gene Information
human ... UBB(7314)
Gene Information
human ... UBB(7314)
Gene Information
human ... UBB(7314)
Gene Information
human ... UBC(7316)
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
2G7B8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
1F5, monoclonal
clone
LUB9, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Will this antibody detect M1-ubiquitin chains? If so, are there any precautions we should take with cell lysates when using this antibody to detect ubiquitin chains by western blot?
    1 risposta
    1. This antibody detects monoubiquitinated and polyubiquitinated proteins, as well as free ubiquitin molecules, by targeting Ub sequence C-terminal to Lys63. The product was evaluated by Western Blot in HEp-2 human epithelial cell lysate. A concentration of 2.0 µg/mL of this antibody was used to detect ubiquitinated proteins in 10 µg of HEp-2 human epithelial cell lysate. Please see the link below to review available Certificates for this product:
      https://www.emdmillipore.com/product/Anti-Ubiquitin-pan-Antibody-clone-2G7B8,MM_NF-MABS486#anchor_COA
      Note that molecular weights can vary depending on the size of the ubiquitinated protein(s)/peptide(s) and the degrees of ubiquitination. No special handling or conditions are recommended.