Vai a
MABE348
Anticorpo anti-fosfo-RNAPII (Thr4), clone 1G7
clone 1G7, from rat
Sinonimo/i:
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
463,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
1G7, monoclonal
Species reactivity:
mouse, yeast, human
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
1
463,00 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rat
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1G7, monoclonal
species reactivity
mouse, yeast, human
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr4)
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
General description
L'RNA polimerasi II (RNAPII o Pol II) è un enzima costituito da più subunità, responsabile della trascrizione del DNA in RNA a partire dai geni che codificano per le proteine. L′inizio della trascrizione richiede l′assemblaggio di tutto l′apparato di trascrizione con un promotore innescato da vari attivatori e dai fattori di rimodellamento cromatinico. L′RNAPII è in grado di coordinare da 10 a 14 subunità. Questo complesso interagisce con le regioni dei promotori dei geni e con svariati elementi e fattori di trascrizione. Il dominio di legame al DNA della polimerasi è costituito da un solco in cui il fattore di trascrizione TFIIB orienta il DNA in modo che la doppia elica si srotoli per permettere la trascrizione.
Visualizzato a ~220 kDa
Immunogen
Epitopo: fosforilato sulla Thr4
Peptide lineare, coniugato con ovoalbumina, corrispondente alla RNAPII umana fosforilata sulla Thr4.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Immunoprecipitazione: Utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione della fosfo-RNAPII (Thr4) in estratti di cellule HeLa (Hintermair, C., et al. (2012). EMBO J. 31(12):2784-2791.).
Saggio di immunofluorescenza: Utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione della fosfo-RNAPII (Thr4) in estratti di cellule HeLa (Hintermair, C., et al. (2012). EMBO J. 31(12):2784-2791).
Immunoprecipitazione della cromatina (ChIP): Utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha immunoprecipitato la fosfo-RNAPII (Thr4) in lisati di cellule Raji stabilmente transfettate (Hintermair, C., et al. (2012). EMBO J. 31(12):2784-2791.).
Rivela la proteina fosfo-RNAPII (Thr4) utilizzando questo anticorpo anti-fosfo-RNAPII (Thr4), clone 1G7, convalidato per WB, IP, ICC e ChIP.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce la RNAPII fosforilata sulla Thr4.
Physical form
Formato: purificata
IgG2aκ monoclonali purificate di ratto in tampone contenente Tris-glicina (pH 7,4) 0,1 M, NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Lisati di cellule HeLa trattate o non trattate con fosfatasi lambda.
Valutata mediante Western blotting in lisati di cellule HeLa non trattate e trattate con fosfatasi lambda.Saggio di Western blotting: questo anticorpo diluito 1:500 ha permesso di rivelare la fosfo-RNAPII (Thr4) in 10 µg di lisato di cellule HeLa non trattate. (Il trattamento con fosfatasi lambda è stato eseguito durante la procedura di Western blotting).
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MABE954MABE953MABE955
species reactivity
mouse, yeast, human
species reactivity
canine, mouse, rat, human, monkey
species reactivity
monkey, canine, human, rat, mouse
species reactivity
canine, human, monkey, rat, mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
clone
1G7, monoclonal
clone
1H4B6, monoclonal
clone
3E7C7, monoclonal
clone
3D4A12, monoclonal
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
Gene Information
human ... POLR2A(5430)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Baishan Jiang et al.
Nature chemical biology, 17(6), 675-683 (2021-03-24)
Cyclin-dependent kinase 12 (CDK12) is an emerging therapeutic target due to its role in regulating transcription of DNA-damage response (DDR) genes. However, development of selective small molecules targeting CDK12 has been challenging due to the high degree of homology between
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MABE34804053252832994