Vai a
MABC60
Anticorpo anti-KiSS-1, clone 8H4.1
clone 8H4.1, from mouse
Sinonimo/i:
Metastasis-suppressor KiSS-1, Kisspeptin-1, Metastin, Kisspeptin-542, Kisspeptin-143, Kisspeptin-134, Kisspeptin-10
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
453,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
8H4.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
453,00 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8H4.1, monoclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KISS1(3814)
General description
15 kDa calcolati
Il soppressore di metastasi KiSS-1 (KiSS-1; o Kisspeptina-1) è uno dei numerosi ligandi endogeni del recettore orfano accoppiato alla proteina G GPR54. KiSS-1 agisce come soppressore delle metastasi in vari tipi di tumore, inibendo la migrazione e la proliferazione cellulare mediante l′attivazione di molteplici vie di segnalazione: Il GPR54 legato al ligando attiva la via di segnalazione di IP3 e PKC attraverso il pathway della PLC; e la via ERK 1 e ERK2 - cPLA2, che possono portare, rispettivamente, a un aumento della segnalazione del calcio e della trascrizione genica. Più di recente la segnalazione KiSS-1/GPR54 è stata implicata nella pubertà e nello sviluppo. Il legame KiSS-1/GPR54 può regolare la segnalazione dei neuroni GnRH durante la pubertà e può influenzare il rilascio degli ormoni FH e LSH. KISS-1 è espresso a livelli elevati nel SNC, testicolo, pancreas, intestino, ovaie e placenta.
Immunogen
Proteina ricombinante corrispondente a KiSS-1 umano.
Application
Analisi immunoistochimica: Una diluizione 1:1,000 di un lotto rappresentativo ha rilevato KiSS-1 in tessuti di pancreas umano e di testicolo di ratto.
L′anticorpo anti-KiSS-1, clone 8H4.1, è un anticorpo diretto contro KiSS-1 per l'uso in IHC e Western blotting.
Physical form
Formato: purificata
Analysis Note
E′ stato testato mediante analisi immunoistochimica in tessuto di placenta umana.
Analisi immunoistochimica: una diluizione 1:1,000 di questo anticorpo ha rilevato KiSS-1 nei tessuti di placenta umana.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MABC607MABC552MABN291
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... KISS1(3814)
Gene Information
human ... MTSS1(9788)
Gene Information
human ... KLK1(3816)
Gene Information
human ... IMPDH1(3614)
clone
8H4.1, monoclonal
clone
15C3.2, monoclonal
clone
11C7.1, monoclonal
clone
4F9.1, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human, rat
species reactivity
monkey, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, rat, human
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Phoebe Ohene-Marfo et al.
International journal of molecular sciences, 25(5) (2024-03-13)
Chronic inflammation is a key player in metabolic dysfunction-associated fatty liver disease (MAFLD) progression. Necroptosis, an inflammatory cell death pathway, is elevated in MAFLD patients and mouse models, yet its role is unclear due to the diverse mouse models and
Megan L Greenwald-Yarnell et al.
Endocrinology, 157(4), 1555-1565 (2016-02-11)
A variety of data suggest that estrogen action on kisspeptin (Kiss1)-containing arcuate nucleus neurons (which coexpress Kiss1, neurokinin B (the product of Tac2) and dynorphin (KNDy) neurons restrains reproductive onset and function, but roles for estrogen action in these Kiss1
Franco Juan Cruz Dolcetti et al.
Aging, 14(21), 8615-8632 (2022-11-04)
The process of aging is the result of progressive loss of homeostasis and functional body impairment, including the central nervous system, where the hypothalamus plays a key role in regulating aging mechanisms. The consequences of aging include a chronic proinflammatory
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MABC6004053252595967