Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 200 μg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | 453,00 € |
Informazioni su questo articolo
453,00 €
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
56/1, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VEGFA(7422)
General description
In alcuni lisati è possibile osservare ulteriori bande non caratterizzate.
Immunogen
Application
Apoptosi & cancro
Apoptosi - Altro
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo diluito 1:50 ha permesso di rivelare il VEGF 165b in cellule tumorali di tessuto di cancro alla prostata umano.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare la proteina ricombinante VEGF 165b (Woolard, J., et al. (2004) CANCER RESEARCH 64:7822–7835).
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare il VEGF 165b in lisato di tessuto oculare umano (Perrin, R.M., et al. (2005) Diabetologia. 48: 2422–2427).
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare il VEGF 165b in tessuto mesenterico di topo (Woolard, J., et al. (2004) CANCER RESEARCH 64:7822–7835).
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare il VEGF 165b in sezioni di tessuto tumorale (Peiris-Pagès, M., et al. (2010) Pathol. 222(2): 138–147).
ELISA: un lotto rappresentativo di questo anticorpo ha permesso di rivelare il VEGF 165b mediante ELISA su campioni di tessuto tumorale e in linee cellulari tumorali (Peiris-Pagès, M., et al. (2010) Pathol. 222(2): 138–147).
ELISA: un lotto rappresentativo di questo anticorpo ha permesso di rivelare il VEGF 165b mediante ELISA su proteina ricombinante VEGF 165b (Woolard, J., et al. (2004) CANCER RESEARCH 64:7822–7835).
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Analisi con metodica Western blotting: questo anticorpo a una concentrazione di 2 µg/mL ha permesso di rivelare il VEGF 165b in 10 µg di lisato di cellule NIH/3T3.
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... VEGFA(7422) | Gene Information human ... VEGFA(7422) | Gene Information - | Gene Information human ... VEGFA(7422) |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source - | biological source rabbit |
| antibody form purified antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| clone 56/1, monoclonal | clone polyclonal | clone RM391, monoclonal | clone 2C4, recombinant monoclonal |
| species reactivity human, mouse, rat | species reactivity human | species reactivity - | species reactivity human |
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| MABC595 | 04053252983627 |