Vai a
MABC196
Anticorpo anti-proteina 1 simile alla chitinasi-3 (YKL-40), clone mAY
clone mAY, from mouse
Sinonimo/i:
Chitinase-3-like protein 1, 39 kDa synovial protein, Cartilage glycoprotein 39, CGP-39, GP-39, hCGP-39, YKL-40
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
453,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
mAY, monoclonal
Application:
IHC, WB, activity assay
Citations:
6
453,00 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
mAY, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
activity assay: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHI3L1(1116)
General description
Circa 42 kDa, osservato
La YKL-40 (proteina 1 simile alla chitinasi-3; glicoproteina della cartilagine umana 39) è una glicoproteina secreta appartenente alla famiglia delle glicosil-idrolasi 18 (GH18). Si trova principalmente nei condrociti, nei macrofagi attivati e negli epatociti. L'esatta funzione biologica della YKL-40 è ancora sconosciuta; tuttavia, studi recenti suggeriscono che YKL-40 possa svolgere un ruolo nella differenziazione e nell'infiammazione cellulare. YKL-40 si trova in quantità elevata nei sieri di pazienti con malattie infiammatorie o cancro e attualmente viene studiata come potenziale biomarcatore per queste condizioni.
Immunogen
Proteina ricombinante corrispondente alla proteina 1 simile alla chitinasi-3 (YKL-40).
Application
Analisi immunocitochimica: Un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha rivelato la proteina 1 simile alla chitinasi-3 (YKL-40) in cellule U87 (questa proteina blocca la formazione e la progressione dei tubi nell'angiogenesi tumorale) (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.)).
Analisi mediante saggio di attività: Un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha neutralizzato la proteina 1 simile alla chitinasi-3 in un saggio di neutralizzazione (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.).
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Questo anticorpo anti-proteina 1 simile alla chitinasi-3 (YKL-40), clone mAY, è convalidato per Western blotting, IHC, saggio di attività per la rilevazione della proteina 1 simile alla chitinasi-3 (YKL-40).
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale nell′ambito dello sviluppo
Physical form
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente PBS senza conservanti.
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Analysis Note
Controllo
Terreni condizionati contenenti MG-63
Valutata mediante Western blotting in terreni condizionati contenenti MG-63.
Saggio di Western blotting: 0,5 µg/mL di questo anticorpo hanno rivelato la proteina 1 simile alla chitinasi-3 (YKL-40) in 10 µg di terreno condizionato contenente MG-63 (questa proteina blocca la formazione e la progressione dei tubi nell'angiogenesi tumorale (Faibish, M., et al. (2011). Mol Cancer Ther. 10(5):742-751.)).
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB1405614SAB1405615MABS178
clone
mAY, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
5H7.1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... CHI3L1(1116)
Gene Information
human ... CHI3L1(1116)
Gene Information
human ... CHI3L2(1117)
Gene Information
human ... STK39(27347)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c