Vai a
MAB2015
Anti-Aggrecan Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, EFG-4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
EFG-4, monoclonal
Species reactivity:
bovine, canine, pig, chicken, human, sheep, rabbit
Application:
ELISA, IHC, RIA, WB
Citations:
18
Nome del prodotto
Anticorpo anti-proteoglicano della cartilagine, adulto, clone EFG-4, ascites fluid, clone EFG-4, Chemicon®
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
EFG-4, monoclonal
species reactivity
bovine, canine, pig, chicken, human, sheep, rabbit
should not react with
rat, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ACAN(176)
Immunogen
Epitopo: adulto
Proteoglicano della cartilagine umana di adulto.
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-proteoglicano della cartilagine di adulto, clone EFG -4, rileva i livelli di proteoglicano della cartilagine & è stato descritto in letteratura & convalidato per l′uso in ELISA, RIA, WB, IH.
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Western blotting: 1:100 - 1:200
Immunoistochimica: 1:50 - 250
ELISA: 1: 250 - 1: 2.500
RIA: 1:20.000 - 1:40.000
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.I/
Biochem/physiol Actions
Riconosce i peptidi corti sostituiti con catene laterali di cheratan solfato e all'interno del nucleo proteico di proteoglicani nelle cartilagini articolari, nella cornea e nella gemma di arto di pollo. Non esibisce reattività crociata con i proteoglicani della cartilagine fetale umana.
Physical form
Liquido ascitico
Preparation Note
Conservare a -20 °C in aliquote non diluite al massimo per 12 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MAB2035MAB1581MABT84
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
EFG-4, monoclonal
clone
MK-302, monoclonal
clone
Cat-315, monoclonal
clone
1-C-6, monoclonal
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
bovine, canine, pig, chicken, human, sheep, rabbit
species reactivity
canine, sheep, rat, rabbit, mouse, bovine, human
species reactivity
feline, rat
species reactivity
mouse, rat, bovine
Gene Information
human ... ACAN(176)
Gene Information
human ... ACAN(176)
Gene Information
human ... ACAN(176)
Gene Information
human ... ACAN(176)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c