Vai a
MAB2011
Anticorpo anti-mucina MUC5AC, clone CLH2
clone CLH2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Gastric Mucin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
493,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CLH2, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
28
493,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
CLH2, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MUC5AC(4586)
General description
La mucina-5AC (UniProt: P98088; nota anche con i nomi MUC5-AC, mucina gastrica, glicoproteina 1 delle vie aeree maggiori, mucina-5 sottotipo AC tracheobronchiale, mucina tracheobronchiale 1, TBM) nell′uomo è codificata dal gene MUC5AC (chiamato anche MUC5) (Gene ID: 4586). MUC5-AC è una glicoproteina ad azione gelificante prodotta dall'epitelio gastrico e respiratorio che protegge le mucose da infezioni e danni chimici legandosi alle particelle e ai microrganismi inalati che vengono poi rimossi dal sistema mucociliare. Viene sintetizzata con un peptide segnale (aa 1-27), che viene successivamente rimosso per produrre la forma matura (aa 28-5654). MUC5-AC subisce C-O- e N-glicosilazione. La O-glicosilazione avviene sulla seconda e sull'ultima treonina delle ripetizioni in tandem TTPSPVPTTSTTSA ricche di treonina/serina. La C-mannosilazione nei sottodomini ricchi di cisteine potrebbe essere necessaria per l'appropriato ripiegamento di queste regioni e per l'esportazione dal reticolo endoplasmatico durante la biosintesi. Nelle regioni N- e C-terminale sono presenti domini più grandi e più complessi ricchi di cisteine che sono coinvolti nella formazione dei polimeri di mucina. Questi domini includono le sequenze dei domini D1, D2, D” e D3 nella regione N-terminale e i domini D4, C e CK nella regione C-terminale. MUC5-AC è sovraespressa in numerosi carcinomi. (Rif.: Pothuraju, R., et al. (2020). Mol. Cancer, 19: Article 37; Perez-Vilar, J., et al. (2004). Glycobiology. 14(4); 325-337).
Immunogen
Diretto contro un peptide sintetico della ripetizione in tandem di MUC5AC.
Application
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
L′anticorpo anti-mucina MUC5AC, clone CLH2, rivela il livello di MUC5AC ed è descritto in letteratura e convalidato per l′uso nei saggi di ELISA, IP, WB, IC & IH (P).
Sottocategoria di ricerca
Marcatori tumorali
Western blotting: il clone CLH2 mostra reattività debole per uno striscio ad alto peso molecolare caratteristico della mucina da un estratto di mucina nativa ottenuto da mucosa gastrica normale e da carcinoma gastrico diffuso. La diluizione tipica è pari a 1:100.
Immunocitochimica
Immunoistochimica. Adatto per sezioni congelate e incluse in paraffina alla diluizione 1:1.000-1:2.000.
ELISA
Immunoprecipitazione
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Biochem/physiol Actions
L'anticorpo MAB2011 è specifico per la ripetizione in tandem della mucina umana MUC5AC. Assenza di reattività crociata con altri gli altri peptidi MUC2, 3, 6 e 7.
L'immunoreattività di MAB2011 è stata rivelata nei seguenti tessuti epiteliali umani normali: bronchi, endocervice, stomaco e cistifellea. Nei tessuti normali, il pattern di colorazione prevalente è perinucleare. La reattività anticorpale è stata osservata nelle cellule foveolari e mucopeptiche del colletto della mucosa gastrica normale. L'espressione di MUC5AC si osserva spesso nei carcinomi gastrici, per questo può essere usata come marcatore della differenziazione gastrica.
L'anticorpo anti-CLH2 mostra reattività debole producendo uno striscio ad alto peso molecolare caratteristico della mucina quando incubato con un estratto di mucina nativa ottenuto da mucosa gastrica normale e da carcinoma gastrico diffuso.
L'anticorpo è stato ottenuto immunizzando i topi con un peptide sintetico contenente ripetizioni in tandem. L'anticorpo riconosce la sequenza TTSTTSAP all'interno della ripetizione in tandem di MUC5AC (1). Inoltre è in grado di riconoscere sia la forma glicosilata di MUC5AC che quella non glicosilata.
Physical form
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate. Liquido alla concentrazione di 1 mg/mL in tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, azoturo di sodio 0,1%, pH 7,6.
Preparation Note
Conservare in frigorifero a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M5293SAB1404094MABT899
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
CLH2, monoclonal
clone
45M1, monoclonal
clone
2A4, monoclonal
clone
MDA-3E1, monoclonal
Gene Information
human ... MUC5AC(4586)
Gene Information
human ... MUC5AC(4586)
mouse ... Muc5ac(17833)
rat ... Muc5ac(682837)
Gene Information
human ... MUC5AC(4586)
Gene Information
mouse ... Muc5B(74180)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human
species reactivity
chicken, monkey, rat, rabbit, pig, hedgehog, mouse, human, feline
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MAB201104053252505003