Vai a
MAB1998
Anticorpo anti-Integrina α2β1, clone BHA2.1
clone BHA2.1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
VLA-2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
398,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BHA2.1, monoclonal
Application:
FACS, IHC (p), IP
Citations:
48
398,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2026Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB2653
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BHA2.1, monoclonal
species reactivity
human, canine, pig
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGA2(3673)
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Citometria a flusso: 10 μg/mL
Immunoprecipitazione: l′immunoprecipitazione delle integrine VLA-2 da lisato di un numero di cellule equivalente a 10E6 richiede 2-5 μg di BHA2.1.
Immunoistochimica su sezioni di tessuto congelato: 5 μg/mL
Immunoistochimica su sezioni in paraffina: 1:50. Bloccare le perossidasi endogene con H2O2 0,5% in etanolo 80%, per 30 minuti, e le reazioni aspecifiche con NGS 1:5 in PBS, per 20 minuti a RT. La soluzione fissativa di Bouin funziona bene. Tempo di incubazione, condizioni: 24 h; 4°C; pretrattamento: Tripsina 0,1%, 30 minuti, 37 °C. Colorazione intracitoplasmatica vicino alle membrane cellulari.
Non rileva la subunità dell′integrina alfa2 in Western blotting, presumibilmente a causa delle proprietà conformazionali dell′epitopo coinvolto. L′epitopo di BHA2.1 è dipendente dalla presenza del dominio (I) della subunità dell′integrina alfa2, infatti non lega la variante VLA-2 che ne è priva.
Blocco funzionale: BHA2.1 inibisce l′adesione cellulare mediata da VLA-2 al collagene e alla laminina; l′inibizione completa si può generalmente ottenere con una concentrazione finale di 10 μg/mL.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L′anticorpo anti-integrina α2β1, clone BHA2.1, riconosce l′integrina α2β1. Adatto all′uso in FC, IH, IH(P) & IP.
Sotto categoria di ricerca
Integrine
Biochem/physiol Actions
Reagisce con il complesso costituito dal recettore del collagene VLA-2 e dall′integrina (alfa-2, beta-1).
Physical form
Formato: purificato
Immunoglobuline purificate mediante cromatografia con proteina A. Liquido in tampone fosfato 0,02M, pH 7,6, NaCl 0,25 M e azoturo di sodio 0,1%.
Purificato con proteina A
Preparation Note
A 2–8°C si conserva per 1 anno dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di scongelare e ricongelare ripetutamente. Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo.
Analysis Note
Controllo
Cute, linfociti T CD4+ & CD8+
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MAB1950ZAB1936MAB1999
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
clone
BHA2.1, monoclonal
clone
P1E6, monoclonal
clone
polyclonal
clone
HA5, monoclonal
species reactivity
human, canine, pig
species reactivity
human
species reactivity
chicken, rat, hamster, mouse, human
species reactivity
pig, human
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
Gene Information
human ... ITGA2(3673)
Gene Information
human ... ITGA2(3673)
Gene Information
human ... ITGA2(3673)
Gene Information
human ... ITGA5(3678)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
MAB199804053252464294