A number of options for fibronectin derived from human plasma are available for cell culture applications. Please refer to our pre-faceted product table for Attachment Factors:
Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
lyophilized: 100 MG pack size)
Nome del prodotto
Proteina purificata di fibronectina da plasma umano, from human plasma, liquid, 1 mg/mL (100 MG pack size is lyophilized), purified protein, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
assay
~95% (SDS-PAGE)
form
(liquid: 1MG, 5MG, 10MG pack size
lyophilized: 100 MG pack size)
mol wt
220 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
2—10 μg/cm2
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Collagen
, Peptide Source: Laminin
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FN1(2335)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1. Stabilire la quantità di HFN necessaria per rivestire i recipienti di coltura, moltiplicando l′area superficiale totale (cm2) per la concentrazione di HFN desiderata (μg/mL). La quantità consigliata è di 2-10 μg/cm2.
2. Bagnare la superficie di ogni recipiente di coltura da rivestire con la quantità minima di soluzione salina bilanciata sterile (priva di siero e di proteine) necessaria per coprire l′intera area.
3. Se necessario, introdurre l′atmosfera di CO2 opportuna.
4. Aggiungere a ogni recipiente di coltura la quantità di HFN calcolata.
5. Attendere 5-20 minuti per consentire l′adsorbimento della HFN sulla superficie del recipiente.
6. Rimuovere la soluzione salina bilanciata residua prima di svolgere le normali procedure di coltura cellulare.
Il prodotto viene filtrato con un filtro da 0,1 micron durante la produzione. Si raccomanda di filtrare nuovamente il prodotto prima dell'uso/dopo la ricostituzione.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human plasma |
| concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration 1 mg/mL | concentration - |
| assay ~95% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay >90% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mol wt 220 kDa | mol wt 120 kDa | mol wt 40 kDa | mol wt 70 kDa |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proteina purificata di fibronectina da plasma umano
Classe di stoccaggio
Protocolli
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.
Articoli
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Contenuto correlato
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| FC010-10MG | 04053252732744 |
| FC010-K | 04053252274886 |
| FC010-1MG | 04053252470028 |
| FC010-100MG | 04053252474866 |
| FC010-5MG | 04053252331183 |
-
What are other close alternatives for cell culture applications?
What are other close alternatives for cell culture applications?
1 risposta-