Vai a
DMINI
DirectLoad Mini Horizontal Electrophoresis System, with 7x7cm and 7x10cm gel trays
for agarose gel DNA and RNA horizontal electrophoresis
Sinonimo/i:
horizontal electrophoresis system, electrophoresis system, mini horizontal electrophoresis system, mini electrophoresis system
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 each
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
18,60 €
1 each
Spedizione prevista il09 giugno 2026daMerck S.p.A
44,80 €
1 each
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
44,80 €
1 each
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
44,80 €
1 each
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
44,80 €
1 each
Spedizione prevista il09 giugno 2026daMerck S.p.A
44,80 €
1 each
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
44,80 €
1 each
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
44,80 €
1 each
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
44,80 €
1 each
Spedizione prevista il09 giugno 2026daMerck S.p.A
53,30 €
1 each
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
67,20 €
1 each
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
76,50 €
1 each
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
93,30 €
1 each
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
93,30 €
1 each
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
108,00 €
1 each
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
311,00 €
1 each
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
515,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105340
NACRES:
NA.31
18,60 €
Spedizione prevista il22 maggio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
description
for use with DirectLoad and DirectLoad Mini branded products
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
electrophoresis: suitable
application(s)
pharmaceutical
General description
The DirectLoad  Mini Horizontal Electrophoresis Systems provide researchers flexible and easy to use platforms for agarose gel DNA and RNA electrophoresis experiments. Compatible Mini gel trays, combs, and volumes can be modified to research needs. Product accessory names are matched to ensure compatibility with electrophoresis systems.
Application
DirectLoad Mini Horizontal Electrophoresis System, with 7x7cm and 7x10cm gel trays are suitable for small throughput agarose gel electrophoresis up to 64 samples depending on configuration.
Features and Benefits
  • For safety and single orientation assembly, easy-click and color-coded attachments are provided
  • For safety purposes, the DirectLoad lid disconnects the power source upon removal
  • DirectLoad Gel Trays and Gel Dams are leak-proof enable agarose gel preparation in parallel
  • Maximize experimental versatility with multiple gel trays and comb sizes
  • DirectLoad Combs are height adjustable and act as sample loading guides using single and multi-channel pipettes.
  • To increase the longevity of the system replacement accessories are available
Other Notes
Mini System Contents Include:
(1) DirectLoad Mini Tank (Including Electrodes) - DMS7-TANK,
(1) DirectLoad Mini Lid - DMS7-LID,
(1) DirectLoad Mini 7 x 7cm Gel Tray - DMS7-TR7,
(1) DirectLoad Mini 7 x 10cm Gel Tray - DMS7-TR10,
(2 total) DirectLoad Mini Gel Tray Dams - DMS7-DAMS,
(2) DirectLoad Mini comb, 8 sample, 1mm - DMS7-8-1,
(1) DirectLoad Mini Loading Guides - DMS7-LG,
(1) DirectLoad Electrophoresis cables (Black & Red) - DMS-CABLES
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC