Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 each | Spedizione prevista il10 giugno 2026daMerck S.p.A | 17,90 € | |
| 1 each | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | 51,90 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A | 51,90 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il10 giugno 2026daMerck S.p.A | 51,90 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il10 giugno 2026daMerck S.p.A | 51,90 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A | 51,90 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A | 51,90 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A | 51,90 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A | 51,90 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A | 54,00 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il10 giugno 2026daMerck S.p.A | 71,60 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A | 87,70 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il10 giugno 2026daMerck S.p.A | 87,70 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A | 87,70 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A | 119,00 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A | 119,00 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il10 giugno 2026daMerck S.p.A | 136,00 € | |
| 1 each | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | 304,00 € | |
| 1 each | Spedizione prevista il19 maggio 2026daMerck S.p.A | 621,00 € |
Informazioni su questo articolo
17,90 €
Spedizione prevista il10 giugno 2026Dettagli
description
For use with DirectLoad™ and DirectLoad™ Midi branded products
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
electrophoresis: suitable
application(s)
pharmaceutical
General description
Application
Features and Benefits
- Easy-click and color-coded attachments are provided for safety and single-orientation assembly
- For safety the DirectLoad™ lid disconnects the power source upon removal
- DirectLoad™ Gel Trays and Gel Dams are leak-proof and enable agarose gel preparation in parallel
- Maximize experimental versatility with multiple gel trays and comb sizes
- DirectLoad™ Combs are height adjustable and act as sample loading guides using single and multi-channel pipettes
- To increase the longevity of the system replacement accessories are available
Other Notes
(1) DirectLoad™ Midi Tank (Including Electrodes) - DMS15-TANK,
(1) DirectLoad™ Midi Lid - DMS15-LID,
(1) DirectLoad™ Midi 15 x 7cm Gel Tray - DMS15-TR7,
(1) DirectLoad™ Midi 15 x 10cm Gel Tray - DMS15-TR10,
(1) DirectLoad™ Midi 15 x 15cm Gel Tray - DMS15-TR15,
(2 total) DirectLoad™ Midi Gel Tray Dams - DMS15-DAMS,
(2) DirectLoad™ Midi comb, 20 sample, 1mm - DMS15-20-1,
(1) DirectLoad™ Midi Loading Guides - DMS15-LG,
(1) DirectLoad™ Electrophoresis cables (Black & Red) - DMS-CABLES.