Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea |
Informazioni su questo articolo
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.Nome del prodotto
Cartucce Durapore® a matrice caricata da 0,22 µm,
Quality Segment
material
PVDF , polypropylene , polypropylene support, silicone seal
description
Chemistry: 0.22 µm Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Configuration: 20 in. Code 0
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Durapore®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
≤20 mL/min air diffusion at 2.1 bar (30 psig) and 23 °C (in water), 0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward), 0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward), 1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward), 1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward), 3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse), 3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse), 45 L/min flow rate at 600 mbar (ΔP), 5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward), 5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
technique(s)
sterile filtration: suitable
L
20 in.
cartridge nominal length
20 in. (50 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
1.4 m2
impurities
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction), <0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
gravimetric extractables
≤40 mg/cartridge
matrix
Charged Durapore®
pore size
0.22 μm pore size
input
sample type liquid
bubble point
≥2760 mbar (40 psig), air with water at 23 °C
cartridge code
Code 0 (2-222; O-rings)
General description
Packaging
Preparation Note
10 cicli SIP da 30 minuti a 135 °C
Analysis Note
I campioni mostravano una ritenzione quantitativa di una concentrazione challenge minima di Brevundimonas diminuta pari a 1 x 10⁷ UFC/cm² utilizzando la metodologia ASTM® F838.
Other Notes
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: bioprocesso
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismo/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: consultare le istruzioni per la bagnatura delle unità filtranti con membrana Durapore® nella guida all'uso
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size | pore size 0.22 μm pore size |
| technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable | technique(s) sterile filtration: suitable |
| product line Durapore® | product line Durapore® | product line Durapore® | product line Durapore® |
| filtration area 1.4 m2 | filtration area 2.07 m2 | filtration area 0.69 m2 | filtration area 1.38 m2 |
| manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® | manufacturer/tradename Durapore® |
| matrix Charged Durapore® | matrix Charged Durapore® | matrix Charged Durapore® | matrix Charged Durapore® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cartucce Durapore® a matrice caricata da 0,22 µm