Vai a
CC320-2
PhotoCol-IRG, Kit di idrogel a base di collagene metacrilato
Photocrosslinked type I collagen hydrogel (CC320 Kit Component 2)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 kit
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
208,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
208,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
application(s)
cell analysis
General description
La coltura cellulare 3D, compreso il bioprinting, consente di creare modelli cellulari più fisiologici permettendo alle cellule di interagire simultaneamente con le integrine su tutte le superfici cellulari, con conseguente attivazione di specifiche vie di segnalazione non attivate nei tradizionali metodi di coltura cellulare 2D. Gli idrogel sono polimeri rigonfiati in acqua che consentono la coltura di cellule in 3 dimensioni e possono avere effetti profondi sullo sviluppo, la differenziazione, la migrazione e la funzione delle cellule. Nuove aree di ingegneria tissutale, come il bioprinting 3D, hanno utilizzato biomateriali idrogel metacrilati reticolati con raggi UV (PEGMA, GelMA, HAMA e ColMA, ecc.) per incapsulare le cellule e realizzare bioinchiostri stampabili.Il kit PhotoCol-IRG, idrogel di collagene metacrilato (CC320: CC320-1, CC320-2) si basa sul metacrilato di collagene bovino di tipo I purificato (ColMA), che quando viene fotoreticolato fornisce alle cellule un ambiente 3D simile a quello nativo. Oltre al metacrilato di collagene bovino di tipo I, il kit include il fotoiniziatore Irgacure 2959 e altri reagenti che consentono agli utenti di mettere facilmente a punto i loro esperimenti di fotoreticolazione (ad esempio, modificando la rigidità dell'idrogel o la velocità di gelificazione). Il collagene di tipo I metacrilato è prodotto a partire da telo-peptidi intatti di collagene bovino che sono stati modificati facendo reagire le ammine libere della proteina, principalmente gli ɛ-amminogruppi dei residui di lisina e gli α-amminogruppi N-terminali. Sono stati metacrilati >20% dei residui totali di lisina della molecola di collagene. Il collagene viene estratto dalla pelle dei bovini e contiene un elevato contenuto di monomeri, isolati da una mandria chiusa e purificati mediante processi di produzione controllati.PhotoCol è un marchio commerciale registrato di Advanced BioMatrix, Inc.
Application
La fotoreticolazione viene avviata utilizzando una sorgente di luce UV a 365 nm.
Packaging
1 Kit
Analysis Note
Sterilità (modificata USP): nessuna crescitaEndotossina LAL: ≤ 10,0 EU/mLFormazione del gel: ≤ 40 minTest cinetico del gel: ≤ 40 minPurezza (SDS Page colorante argento): ≥ 99%Grado di metacrilazione: ≥ 20%pH: 3,0-4,0Osmolalità: ≤ 40 mOsm/Kg H20Modulo di Young: caratteristicaPattern elettroforetico: caratteristico
Other Notes
CC320-2 (conservare a 2-8 °C): Collagene metacrilato, 1 X 100 mg (CS226418), Acido acetico 20 mM, 1 X 50 mL (CS226417), Fotoiniziatore Irgacure, 1 X 100 mg (CS226427). Nota: Il kit completo PhotoCol-IRG, idrogel di collagene metacrilato (CC320) è composto da CC320-1 e CC320-2 venduti separatamente.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CC320-1CC322-1CC322-2
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
Still not finding the right product?
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe di stoccaggio
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
CC320-204061842348046