Vai a
CC300
PureCol-S, soluzione standard di collagene
Ready-to-use ultrapure collagen type I protein for cell culture applications (20 mL).
Sinonimo/i:
Soluzione PureCol, Soluzione collagene, Soluzione standard di collagene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
20 mL
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
367,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
367,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
General description
Il collagene è la principale proteina strutturale della matrice extracellulare presente in vari tessuti connettivi dell'organismo. Il collagene di tipo I è un componente di pelle, ossa, tendini e altri tessuti connettivi fibrosi. Per fornire alle cellule un ambiente il più possibile simile a quello in vivo, storicamente i ricercatori hanno coltivato le cellule all'interno di idrogeli di collagene o in cima a recipienti di plastica rivestiti di collagene. PureCol® è un collagene ultra puro derivato dalla pelle bovina che contiene circa il 97% di collagene umano di tipo I; la parte restante è costituita da collagene di tipo III. Contiene un elevato contenuto di monomeri, misurato mediante cromatografia a permeazione di gel, che garantisce coerenza e riproducibilità del prodotto ed è citato in oltre 2000 pubblicazioni. Le beute T25 rivestite di PureCol® presentano un'applicazione uniforme e stabile di collagene di tipo I di alta qualità su una superficie di polistirene trasparente. Le beute ventilate sono dotate di un bordo antigoccia e di un collo inclinato modificato per garantire il massimo controllo nella sostituzione di terreni poveri di sostanze nutritive. Le beute sono dotate di una funzione antiribaltamento e di un canale di versamento appositamente sagomato per migliorarne la maneggevolezza. I flaconi sono trattati in modo asettico e non sono pirogeni.Area di superficie: 25 cm2. Volume totale: 75 mL. Area superficiale/pozzetto: 9,5 cm2. Volume di lavoro canonico: 2-3,5 mL. Concentrazione per rivestimento: 50-100 μg/mL.PureCol® è un marchio commerciale registrato di Advanced BioMatrix, Inc.
Preparation Note
Conservare la soluzione standard di collagene PureCol-S a 2-8 °C. Prima dell'uso, suddividere in piccole aliquote di lavoro per garantire l'integrità e le prestazioni del prodotto.
Legal Information
PureCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
5006C2249804622
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
5006
PureCol
form
solution
form
lyophilized
form
solution
form
liquid
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c