Vai a
CC080
Human Vitronectin
from human plasma, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
S-protein
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
liquid
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Vitronectina, proteina umana purificata,
biological source
human
Quality Level
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
liquid
specific activity
1 μg/mL (cell attachment assays)
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... VTN(7448)
General description
La vitronectina (proteina S) è una proteina multifunzionale presente nel plasma e nella matrice extracellulare che riveste un ruolo in diversi processi quali adesione cellulare, trombosi, attivazione del complemento, fibrinolisi, infiammazione e adesione piastrinica. Per controllare tali processi la vitronectina si lega ad altre macromolecole ed è coinvolta nei circuiti regolatori. Alcune delle macromolecole target che interagiscono con la vitronectina sono: eparina, PAI-1, proteasi come la trombina e l′attivatore del plasminogeno di tipo urochinasi (uPA), complessi di inibitori della serina proteasi-proteasi, il recettore dell′uPA e una sottoclasse di recettori dell'integrina presenti sulla superficie cellulare. La vitronectina viene anche applicata in uno strato sottile sulle superfici destinate alla coltura tissutale per promuovere l'adesione cellulare, la diffusione, la proliferazione e la differenziazione di cellule normali e neoplastiche oltre che per gli studi di migrazione cellulare.
Origine del prodotto: plasma umano; è risultato negativo agli anticorpi contro HBsAg e HIV.
PROPRIETA′:
lega l′eparina coinvolto nell′adesione delle cellule MG63
Application
Adatto per l'uso in ELISA, immunizzazione, saggi di adesione cellulare ed elettroforesi.
Physical form
Liquido in fosfato di sodio 50 mM, NaCl 100 mM, pH 7,4, non contiene conservanti.
Preparation Note
Stabile 12 mesi a -70°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Durante la spedizione, piccoli volumi di prodotto potrebbero restare nella sigillatura della microprovetta. Per i prodotti con volumi pari o inferiori a 200 μL, si consiglia di picchiettare delicatamente la microprovetta su una superficie dura o di centrifugarla brevemente in una centrifuga da tavolo per recuperare il liquido dal tappo.
Analysis Note
Due bande in SDS-PAGE a 65 kDa e 75 kDa.
Other Notes
Sostituisce: 08-126
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SOLO PER SCOPI DI RICERCA. In Francia questo prodotto è regolamentato quando destinato a scopi scientifici, comprese le attività di importazione ed esportazione (articolo L 1211-1, paragrafo 2 del codice della sanità pubblica). L'acquirente (cioè l'utilizzatore finale) è tenuto a procurarsi l′autorizzazione all'importazione da parte del Ministero della Ricerca francese di cui all'articolo L1245-5-1 II del Codice della Sanità Pubblica. Ordinando questo prodotto, si conferma tacitamente di aver ottenuto l′autorizzazione all'importazione richiesta.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
5051SRP3186F0162
Vitronectin from human plasma, suitable for cell culture, solution
Sigma-Aldrich
5051
Vitronectin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human plasma
biological source
human
biological source
human plasma
concentration
1 mg/mL
concentration
0.5 mg/mL
concentration
-
concentration
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
>95%
assay
≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
solution
form
lyophilized
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Contenuto correlato
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Lynn Yap et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 106(5), 1887-1896 (2017-09-25)
Functionalizing medical devices with polypeptides to enhance their performance has become important for improved clinical success. The extracellular matrix (ECM) adhesion protein vitronectin (VN) is an effective coating, although the chemistry used to attach VN often reduces its bioactivity. In
Jian Li et al.
Biointerphases, 5(3), FA132-FA142 (2010-12-22)
The standard method for culturing human embryonic stem cells (hESC) uses supporting feeder layers of cells or an undefined substrate, Matrigel(™), which is a basement membrane extracted from murine sarcoma. For stem cell therapeutic applications, a superior alternative would be
Carolina Epifano et al.
EMBO reports, 15(5), 592-600 (2014-03-19)
The adherens junction protein p120-catenin is implicated in the regulation of cadherin stability, cell migration and inflammatory responses in mammalian epithelial tissues. How these events are coordinated to promote wound repair is not understood. We show that p120 catenin regulates
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
CC08004053252590238