Vai a
AP136P
Anticorpo di capra anti-IgG di ratto, coniugato con HRP
Chemicon®, from goat
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 mL
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
313,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
75
313,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Anticorpo di capra anti-IgG di ratto purificato per affinità, coniugato con HRP.
Application
Immunoistochimica:
usare diluizioni 1:500-1:5,000.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Rileva le IgG di ratto utilizzando questo anticorpo di capra anti-IgG di ratto, coniugato con HRP, validato per l'uso in ELISA, IH e WB.
Biochem/physiol Actions
Specifico per la catena pesante e leggera delle IgG di ratto.
Physical form
Liofilizzato. Tampone = 0,01 M fosfato di sodio, 0,25 M NaCl, pH 7.6 con 15 mg/mL BSA.
Ricostituire con 2 mL di acqua distillata sterile.
Preparation Note
Conservare il prodotto liofilizzato a 2-8 °C per un massimo di 12 mesi.
Dopo la ricostituzione, il prodotto è stabile per diverse settimane a 2-8 °C come liquido non diluito. Per una conservazione prolungata dopo la ricostituzione, aggiungere un volume uguale di glicerolo per ottenere una concentrazione finale di glicerolo al 50%, quindi conservare a -20 °C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Nota: dopo l'aggiunta di glicerolo, la concentrazione di proteina (e di sali tampone) sarà dimezzata rispetto a quella originale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
AVVERTENZE: L′uso di azoturo di sodio come conservante inibisce in modo sostanziale l′attività enzimatica della HRP.
Analysis Note
Testato di routine mediante saggio di immunoassorbimento enzimatico.
ELISA e Western Blot:
usare una diluizione 1:5,000-1:100,000.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AP309PAP120PAQ502P
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
species reactivity
rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
mouse
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
isotype
IgG
isotype
IgG
isotype
-
isotype
-
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c