Vai a
AP113A
Anticorpo di capra anti-IgG umane, Fc, coniugato con fosfatasi alcalina
Chemicon®, from goat
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
251,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
1
251,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Anticorpo di capra anti-IgG umane purificato per affinità e coniugato con fosfatasi alcalina
Le immunoglobuline G (IgG) sono tra le proteine​ più abbondanti nel siero umano, con livelli normali nel sangue di individui adulti compresi tra 8 e 17 mg/mL. Le IgG sono importanti per la difesa contro i microrganismi e vengono prodotte dai linfociti B nell′ambito della risposta immunitaria adattativa. La molecola delle IgG ha due distinte funzioni: legarsi all′agente patogeno che ha suscitato la risposta immunitaria e reclutare altre cellule e molecole in grado di eliminare l'antigene. La variabilità del pool delle IgG è frutto di un meccanismo di ricombinazione somatica e si stima che in ogni individuo in un dato momento il numero di varianti anticorpali a diversa specificità sia pari a 1011.
Application
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
L'anticorpo di capra anti-IgG umane, Fc, coniugato con fosfatasi alcalina è in grado di rilevare i livelli di IgG umane. È stato descritto in letteratura e convalidato per l′impiego in ELISA e WB.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari frammento-specifici
Western blotting:
suggeriamo diluizioni 1:5.00.-1:50.000.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Biochem/physiol Actions
Sulla base dei risultati ottenuti in immunoelettroforesi, l'anticorpo reagisce con le catene pesanti delle IgG umane, ma non con le catene leggere della maggior parte delle immunoglobuline. Non è stata rilevata reattività contro le IgM o le IgA umane, né contro le proteine sieriche che non siano immunoglobuline, ma è possibile osservare reattività crociata tra questi anticorpi e le immunoglobuline di altre specie.
Physical form
Anticorpo secondario di capra anti-IgG umane liofilizzato in tampone contenente Tris HCl 0,01 M, NaCl 0,25 M, pH 8,0 con BSA 15 mg/mL e azoturo di sodio allo 0,05%.
RICOSTITUZIONE:
aggiungere acqua distillata sterile fino a ottenere il volume indicato in etichetta. Centrifugare il prodotto nel caso non risultasse limpido dopo 1-2 ore a temperatura ambiente.
Non purificato
Preparation Note
A 2–8 °C, stabile per 1 anno dalla data di ricevimento.
Dopo la ricostituzione è stabile per diverse settimane a 2–8°C come liquido non diluito. Dopo averlo diluito, utilizzarlo in giornata. Per una conservazione prolungata, dopo la ricostituzione aggiungere un eguale volume di glicerolo (meglio grado ACS) per ottenere una concentrazione finale del 50% di glicerolo, quindi conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Si faccia attenzione che dopo l′aggiunta del glicerolo la concentrazione della proteina (e dei sali del tampone) si dimezza rispetto alla soluzione iniziale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Analysis Note
Valutata di routine con un saggio di immunoadsorbimento enzimatico (ELISA).
Saggio ELISA:
usare una diluizione 1:5.000-1:50.000.
Other Notes
Sostituisce: MABN1055
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AP308AAP504PAP504A
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
isotype
IgG
isotype
-
isotype
-
isotype
-
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
AP113A04053252335648