Vai a
AP112F
Anticorpo di capra anti-IgG umane, coniugato con FITC
Chemicon®, from goat
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 mg
Spedizione prevista il02 luglio 2026daMerck S.p.A
211,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
1
211,00 €
Spedizione prevista il02 luglio 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Anticorpo di capra anti-IgG umane (H+L) coniugato con FITC, purificato per affinità
Immunogen
IgG umane purificate.
Application
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
Immunoistochimica: 1:200-1:2.000.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
DILUIZIONE
Diluizione consigliata per la maggior parte delle applicazioni: 1:50-1:200
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
L′anticorpo di capra anti-IgG umane coniugato con FITC è un anticorpo idoneo per applicazioni di IF.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Biochem/physiol Actions
IgG umane (catene H & L)
Physical form
Liofilizzato a partire da da tampone fosfato salino 0,02 M, cloruro di sodio 0,25 M, pH 7,6, con lo 0,1% di azoturo di sodio e 15 mg/mL di albumina da siero bovino.
Ricostituire con 2 mL di acqua distillata sterile.
FLUOROFORO/PROTEINA:
Circa 14 μg/mg
Purificato per immunoaffinità
Preparation Note
Mantenere il prodotto liofilizzato a 2-8° per un massimo di 12 mesi. Dopo la ricostituzione è stabile per diverse settimane a 2-8°C come liquido non diluito. Per una conservazione prolungata, dopo la ricostituzione aggiungere un uguale volume di glicerolo e conservare a -20°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Dopo l'aggiunta di glicerolo la concentrazione di proteine (e di sali) si ridurrà della metà rispetto all'originale. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
AVVERTENZE:
Esclusivamente per uso di ricerca; non per uso diagnostico.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AP307FAP113FAP120F
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
species reactivity
human
species reactivity
rabbit
species reactivity
human
species reactivity
human
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3