Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Spedizione prevista il11 maggio 2026daMerck S.p.A | 443,00 € |
Informazioni su questo articolo
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
bovine ... Pik3R1(282307)
human ... PIK3R1(5295)
mouse ... Pik3R1(18708)
rat ... Pik3R1(25513)
rhesus monkey ... Pik3R1(698996)
General description
Immunogen
Application
Trasduzione del segnale
Immunoprecipitazione: 5 µg di un lotto rappresentativo hanno immunoprecipitato le isoforme alfa della subunità regolatoria della PI 3-chinasi da 500 µg di lisato di cellule Jurkat.
Western blotting: 2 µg/mL di un lotto rappresentativo hanno rilevato le isoforme alfa della subunità regolatoria della PI 3-chinasi in 10 µg di lisato di cellule Jurkat.
Trasduzione del segnale nell′ambito dello sviluppo
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Lisato di cellule Jurkat
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare le isoforme della subunità alfa regolatoria della PI3 chinasi in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| species reactivity human, rat | species reactivity human | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABS233 | 04053252904592 |