Vai a
ABE413
Anticorpo anti-fattore 2 correlato a NF-E2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Nuclear factor erythroid 2-related factor 2, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, HEBP1, Nuclear factor erythroid derived 2-like 2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
9
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NFE2L2(4780)
General description
Il fattore 2 correlato a NF-E2 (fattore 2 correlato al fattore eritroide nucleare 2) è un attivatore della trascrizione che si lega agli elementi di risposta antiossidante (ARE) nelle regioni dei promotori dei geni bersaglio. Il fattore 2 correlato a NF-E2 media la modulazione positiva coordinata dei geni in risposta allo stress ossidativo. Il fattore 2 correlato a NF-E2 può essere coinvolto anche nell′attivazione della trascrizione dei geni del cluster della beta-globina. Questo fattore è diffusamente espresso, e i livelli massimi di espressione si riscontrano nel tessuto muscolare, renale polmonare ed epatico di persone adulte e nel tessuto muscolare fetale.
Visualizzato a ~75 kDa. È nota l′esistenza di due isoforme di 68 kDa (isoforma 1) e 66 kDa (isoforma 2). Questa proteina è stata visualizzata a ~75 kDa a causa dell′abbondanza di residui acidi riscontrati in Nrf2, che ne determinano una migrazione anomala su SDS-PAGE (Abu-Bakar, A., et al. (2007) Drug Metab Dispos. 35(5):787-794.). A ~110 kDa è osservabile una forma ubiquitinata del fattore 2 correlato a NF-E2 (Li, J., et al. (2005). Toxicol Sci. 83(2):313-328.).
Immunogen
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla regione C-terminale del fattore 2 correlato a NF-E2 umano.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anticorpo anti-fattore 2 correlato a NF-E2 è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico indirizzato contro il fattore 2 correlato a NF-E2 & è stato testato in saggi di Western blotting & ICC.
Saggio di Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rilevare il fattore 2 correlato a NF-E2 in 10 µg di lisato di cellule Jurkat.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:200 ha permesso di rivelare il fattore 2 correlato a NF-E2 in cellule trattate e non trattate con perossido di idrogeno (Nota: la colorazione citoplasmatica aumenta in presenza di stress ossidativo).
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce la regione C-terminale del fattore 2 correlato a NF-E2.
Physical form
Anticorpi policlonali di coniglio purificati, in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule Ramos
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule Ramos.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rilevare il fattore 2 correlato a NF-E2 in 10 µg di lisato di cellule Ramos.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MABC1556SAB2501713MABE1799
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
goat
biological source
rat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
6H11.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
103, monoclonal
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Yuxia Li et al.
Molecules and cells, 37(3), 213-219 (2014-03-13)
MicroRNAs (miRNAs) represent a class of small non-coding regulatory RNAs that play important roles in normal hematopoiesis, including erythropoiesis. Although studies have identified several miRNAs that regulate erythroid commitment and differentiation, we do not understand the mechanism by which the
Addition of Spirulina to Craft Beer: Evaluation of the Effects on Volatile Flavor Profile and Cytoprotective Properties.
Taiti, et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 12 (2023)
Rui Teixeira da Silva et al.
International journal of molecular sciences, 23(3) (2022-02-16)
Pharmacological conditioning is a protective strategy against ischemia/reperfusion injury, which occurs during liver resection and transplantation. Polyethylene glycols have shown multiple benefits in cell and organ preservation, including antioxidant capacity, edema prevention and membrane stabilization. Recently, polyethylene glycol 35 kDa
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ABE413-25UG04054839342592