Vai a
ABE257
Anticorpo anti-RAD51
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
DNA repair protein RAD51 homolog 1
Short name=HsRAD51
Short name=hRAD51
Alternative name(s):
RAD51 homolog A
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μL
Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A
417,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
35
417,00 €
Spedizione prevista il26 maggio 2026Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1492
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAD51(5888)
General description
RAD51 è essenziale per la ricombinazione omologa del DNA durante la riparazione delle rotture del DNA a doppio filamento. L'N-terminale di RAD51 è in grado di legare il DNA e promuovere l'appaiamento per omologia e lo scambio di filamenti all'interno di un filamento nucleoproteico. Nel lievito, la famiglia Rad51 include anche Rad55, Rad57 e Dmc1. Nelle cellule di mammifero sono stati identificati sette geni appartenenti a questa famiglia (HsRAD51, XRCC2, XRCC3, RAD51B/hREC2 e HsDMC1, RAD51C e RAD51D). RAD51 è espresso prevalentemente nel testicolo e nel timo, ma è presente anche nell'intestino tenue, placenta, colon, pancreas e ovaie.
Visualizzato a~37 kDa Sono note due diverse isoforme (isoforma 1 a 37 kDa e isoforma 2 a 26 kDa) prodotte come risultato di uno splicing alternativo: .
Immunogen
Proteina ricombinante con Tag di istidina, corrispondente a RAD51 umano.
Application
Analisi immunocitochimica: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha rivelato RAD51 in cellule HeLa e A431.
Immunoprecipitazione: RAD51 è stato immunoprecipitato usando 40 µL di anti-RAD51 con lisato di cellule HeLa ottenuto con tampone RIPA.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L'anticorpo Anti-RAD51 è un anticorpo policlonale di coniglio per il rilevamento di RAD51 (noto anche come proteina di riparazione del DNA RAD51 omologo 1, HsRAD51). E′ stato validato in WB, ICC e IP.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione del DNA & riparazione del DNA.
Biochem/physiol Actions
Altre omologie: Bovino, equino e canino (omologia di sequenza del 99%).
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule HeLa.
Valutato con metodica Western blotting su lisato di cellule HeLa.
Analisi con metodica Western blotting: una diluizione 1:2500 di questo lotto ha rilevato RAD51 in 10 µg di lisato di cellule HeLa.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: MABE515
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB5700826SAB2101936SAB1406364
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q06609
UniProt accession no.
Q06609
UniProt accession no.
Q06609-2
UniProt accession no.
Q06609
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-RAD51
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c