Vai a
ABE25
Anticorpo anti-acetil-c-Myc (Lys148)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Myc proto-oncogene protein, Class E basic helix-loop-helix protein 39, HLHe39, Proto-oncogene c-Myc, Transcription factor p64, c-MYC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista il08 maggio 2026daMerck S.p.A
398,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
WB
Citations:
1
398,00 €
Spedizione prevista il08 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys148)
Gene Information
bovine ... Myc(511077)
chimpanzee ... Myc(464393)
dog ... Myc(403924)
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
pig ... Myc(448810)
rat ... Myc(24577)
rhesus monkey ... Myc(694626)
sheep ... Myc(443447)
General description
Visualizzato a circa 58 kDa. UniProt descrive due isoforme a 49 e 51 kDa. In alcuni lisati compaiono bande a circa 13 e circa 17 kDa non caratterizzate.
c-Myc (bHLHe39) è un fattore di trascrizione che regola l'espressione di più geni coinvolti nei processi di apoptosi, differenziazione e proliferazione cellulare. La forma attiva di c-Myc forma un complesso con la proteina MAX tramite il motivo tramite il dominio a elica-ansa-elica con cerniera di leucine (bHLHLZ) all’estremità C-terminale. L'eterodimero c-Myc-MAX interagisce anche con diverse altre proteine correlate alla trascrizione, tra cui TRRAP, p107 e Miz-1; inoltre può regolare indirettamente le acetilasi istoniche coinvolte nel rimodellamento della cromatina. A sua volta, c-Myc è acetilato da GCN5 sulla lisina 323 e da p300/CBP sulle lisina 148 e 157. Il significato dell′acetilazione di c-Myc non è ancora stato del tutto chiarito, tuttavia alcuni studi suggeriscono che l’acetilazione HAT-dipendente di c-Myc possa regolare il suo turnover e la sua stabilità. c-Myc può avere un ruolo di diverse neoplasie, come il linfoma di Burkitt.
Immunogen
Epitopo: Lys148 acetilata
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina c-Myc acetilata in Lys148.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Inibizione con peptide: 2 µg/mL di un lotto rappresentativo hanno bloccato la acetil-c-Myc (Lys148) in cellule HEK293T co-transfettate con c-Myc wild-type e P300.
Inibizione con peptide: un lotto rappresentativo è stato usato da un laboratorio indipendente in un lisato di cellule HEK293T co-transfettate con c-Myc wild-type e P300 di topo. (Immagine su gentile concessione del Dr. Ernest Martinez, Department of Biochemistry, University of California at Riverside, USA).
L′anticorpo anti-acetil-c-Myc (Lys148) (anticorpo policlonale di coniglio) è convalidato per l′uso nei saggi di WB per la rivelazione dell'acetil-c-Myc (Lys148), noto anche come HLHe39, proto-oncogene c-Myc, fattore di trascrizione p64.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce la proteina c-Myc acetilata in Lys148 (uomo) e in Lys149 (topo).
Physical form
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Controllo
Lisati di cellule HEK293 transfettate
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule Hek293 transfettate.
Western blotting: una concentrazione pari a 0,1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato c-Myc in 10 µg di lisati di cellule HEK293 transfettate.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M4439M5546ABE26
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
clone
polyclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
Gene Information
bovine ... Myc(511077)
chimpanzee ... Myc(464393)
dog ... Myc(403924)
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
pig ... Myc(448810)
rat ... Myc(24577)
rhesus monkey ... Myc(694626)
sheep ... Myc(443447)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
chimpanzee ... Myc(464393)
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rhesus monkey ... Myc(694626)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
J T Lynch et al.
Cell death & disease, 4, e573-e573 (2013-04-06)
Using a screening strategy, we identified the tetratricopeptide repeat (TPR) motif protein, Tetratricopeptide repeat domain 5 (TTC5, also known as stress responsive activator of p300 or Strap) as required for the survival of human acute myeloid leukemia (AML) cells. TTC5
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ABE2504053252522161