Vai a
ABC840
Anticorpo anti-BCMA
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 17, B-cell maturation protein, CD269
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TNFRSF17(608)
General description
BCMA (conosciuto anche come membro 17 della superfamiglia dei recettori per il fattore di necrosi tumorale, proteina di maturazione dei linfociti B o CD269) è un recettore di BAFF. BCMA, come TACI (attivatore transmembrana omologo di TNFR e modulatore di Ca2+ e interagente con CAML), lega i ligandi BAFF (fattore di attivazione dei linfociti B) e APRIL (ligando che induce la proliferazione). BAFF e i suoi recettori inducono lo sviluppo e la sopravvivenza dei linfociti B, attivano NF-kB e JNK (c-Jun N-terminal kinase), e sono coinvolti nelle malattie autoimmuni associate a linfociti B.
Visualizzato a circa 27 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Immunogen
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente alla porzione C-terminale della proteina BCMA umana.
Application
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Immunoistochimica: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 10 μg/mL ha permesso di rivelare la proteina BCMA in cellule spleniche umane.
Immunofluorescenza: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 10 μg/mL ha permesso di rivelare la proteina BCMA in cellule spleniche umane.
L'anticorpo anti-BCMA è un anticorpo policlonale di coniglio altamente specifico che riconosce la proteina di maturazione dei linfociti B e il suo uso è stato testato in Western blotting, IHC & immunofluorescenza.
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Physical form
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente PBS con azoturo di sodio 0,1%.
Purificato per affinità con l′antigene
Preparation Note
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting su lisati di milza umana e di cellule K562 e U937.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 5 μg/mL ha permesso di rivelare BCMA su lisati di milza umana e di cellule K562 e U937.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PRS2397WH0000608M1ABC337
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
Gene Information
human ... TNFRSF17(608)
Gene Information
human ... TNFRSF17(608)
Gene Information
human ... TNFRSF17(608)
Gene Information
human ... TNFRSF13C(115650)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c