Vai a
ABC129
Anticorpo anti-WWP2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
NEDD4-like E3 ubiquitin-protein ligase WWP2, WW domain-containing protein 2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WWP2(11060)
General description
WW2 (atrophin-1-interacting protein 2) è un membro di una grande famiglia di E3 ligasi NEDD4-simili che trasferiscono l'ubiquitina dagli enzimi Ub-coniuganti E2 a substrati proteici target In generale, l'ubiquitinazione influenza il turnover e l'attività delle proteine. Di conseguenza, gli enzimi correlati all'ubiquitina svolgono ruoli essenziali in molti processi cellulari. La E3 ligasi ubiquitina-proteina WW2 contiene un dominio C2 all'N-terminale e un dominio HECT al C-terminale (E6AP-type E3 ubiquitin-protein ligase) che interagiscono tra loro per inibire la sua attività catalitica. Alcuni studi hanno suggerito un ruolo di WW2 nel trasporto cellulare, nella trascrizione e nell'attivazione dei linfociti T. È stato inoltre dimostrato cheWW2 regola il soppressore tumorale PTEN e svolge un ruolo essenziale nell'apoptosi e nella sopravvivenza delle cellule tumorali. I topi privi di WW2 mostrano uno sviluppo anormale delle strutture craniofacciali.
~100 kDa osservati. In alcuni lisati cellulari si osserva la presenza di bande non caratterizzate a ~ 31 kDa, ~ 57 kDa e ~ 60 kDa.
Immunogen
Proteina ricombinante, con GST-Tag, corrispondente a WWP2 di topo.
Application
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Questo anticorpo anti WWP2 è validato per la rivelazione di WWP2 in Western blotting e IHC.
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Western blotting: un lotto rappresentativo di questo anticorpo ha rilevato WWP2 nel lisato totale di cellule ES CGR8 ES e in cellule HEK293 con trasfezione transiente (Xu, H. M. et al. (2004). J Biol Chem. 279(22):23495-23503.).
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Analysis Note
Controllo
Lisato di mESC
Testato in Western blotting su lisati di mESC.
Western blotting: 1 µg/mL di questo anticorpo ha rilevato WWP2 in 10 µg di lisato di mESC (per prestazioni ottimali in Western blotting si consiglia di usare una concentrazione compresa tra 1 e 2 µg/mL).
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB1407097SAB1410153AV43089
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
UniProt accession no.
Q9DBH0
UniProt accession no.
O00308
UniProt accession no.
O00308
UniProt accession no.
O00308
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ABC12904053252696657